Cell culture inserts and carrier plate
Mejore su investigación mediante insertos de cultivo celular de membrana porosa
La membrana porosa y la estructura única de los insertos de cultivo celular Thermo Scientific Nunc se han diseñado para ofrecer versatilidad al permitir que la superficie conectada de las células se exponga simultáneamente a los medios de crecimiento y a las condiciones variables que requieren su experimento. La opción de las placas portadoras facilita más que nunca estos procedimientos con una precisión y una comodidad que le permiten ahorrar tiempo.
Insertos de cultivo celular de pocillos
En esta página:
¿Por qué insertos de cultivo celular de policarbonato?
Nuestros insertos para cultivo celular de policarbonato se suministran con su placa multipocillo. Elija entre los tamaños de 6, 12 y 24 pocillos. Solo tiene que seleccionar el tamaño de poro de la membrana de inserto más adecuado para su aplicación. Para mayor flexibilidad, facilidad de uso y ahorro de tiempo, coloque las placas de 12 y 24 pocillos con insertos en nuestra exclusiva placa portadora
Los insertos de policarbonato (PC) poseen una alta densidad de poro que permite un intercambio mayor a través de la membrana para estudios de transporte y otras aplicaciones donde se busca un crecimiento celular óptimo. Tras probar diferentes materiales para una gran variedad de aplicaciones, los insertos de PC demostraron tener las mejores propiedades de fijación celular entre todos los materiales probados. También son adecuados para ensayos de barrera. Nuestro estudio muestra unos valores de resistencia eléctrica trans-epitelial (TEER) altos, sostenibles y uniformes en períodos de tiempo más largos en comparación con otros materiales de membrana, lo que indica un correcto establecimiento de la barrera celular.
Insertos de cultivo celular Thermo Scientific
Elija el tamaño de poro de membrana de inserto de cultivo celular por aplicación
Aplicaciones de insertos de cultivo celular0,4 µm 3 µm 8 µm
Estudios de transporte
  • Moléculas, entre las que se incluyen hormonas y factores de crecimiento
  • Transporte de fármacos a través de barreras epiteliales (Caco-2) y endoteliales
  • Transporte de fármacos a través de células endoteliales microvasculares cerebrales
XX 
Estudios de transporte Estudios de cocultivo
  • Interacción entre células
  • Interacción entre célula y sustrato
XX 
Tecnología de tejidos
  • Angiogénesis
  • Modelos de tejidos dérmicos/epidérmicos y epiteliales
XX 
Estudios de quimiotaxis
  • Migración de células, incluidos eosinófilos y macrófagos
 XX
Estudios de invasión
  • Modelos de invasión tumoral y metástasis
  • Inhibidores de invasión
  • Efectos de matriz extracelular
 XX
Eleve sus insertos de cultivo celular a nuevas cotas
El diseño exclusivo de las placas portadoras Thermo Scientific permite ajustar la altura con precisión para lograr aún más versatilidad y flexibilidad en su investigación.
Nota de aplicación de las placas portadoras de diseño exclusivo
Un aspecto importante que los investigadores que trabajan con cultivos celulares deben considerar es la altura de la superficie de crecimiento del inserto dentro del pocillo y los volúmenes de medios resultantes necesarios para el crecimiento celular a diferentes alturas. Es posible que sea necesario controlar variables como la altura y el volumen del medio para optimizar factores como el intercambio de gases, la tensión de oxígeno, la disponibilidad de factores de crecimiento o el pH. El ajuste del inserto admite más de una posición con respecto al fondo de la placa portadora.
Ver nota de aplicación ›
¿Qué es una placa portadora?
La placa portadora Thermo Scientific Nunc para insertos de cultivos celulares es un complemento innovador que puede añadir a nuestra habitual oferta de insertos. La placa portadora se ajusta a nuestros formatos de 12 o 24 pocillos. La placa portadora posee unas ranuras de ajuste de altura cuidadosamente diseñadas dentro de cada pocillo para colocar sus insertos. Al realizar su pedido, tendrá la posibilidad de añadir la placa portadora si lo desea. Para cualquier aplicación que requiera una placa de 12 o 24 pocillos, la mejor opción es incluir la placa portadora para facilitar los procedimientos y aumentar su precisión y eficacia.
  • Aproveche la capacidad de ajustar sus insertos a diferentes alturas dentro de cada pocillo; nuestra placa portadora se ajusta perfectamente a nuestras placas de 12 o 24 pocillos.
  • Optimice la posición de cada inserto de membrana porosa y el volumen de medios que se requiere para su aplicación.
  • Ahorre tiempo al alimentar a las células; el pipeteo de la placa portadora en cada pocillo por separado elimina esta necesidad.
  • Ajuste cómodamente los volúmenes de medios para ampliar los tiempos de alimentación (¡ideal para los fines de semana!)
diagrama de la placa portadora de cultivo celular
Tal como se muestra arriba, la exclusiva placa portadora permite ajustar la altura de los insertos dentro de cada pocillo para lograr diversas posiciones óptimas con respecto al medio y el fondo de la placa, lo cual aumenta la precisión y la comodidad, que pueden ser vitales en sus procesos.
Insertos de cultivo celular para placas de 24 pocillos
Nº de cat.DescripciónTamaño de poroDensidad de los porosPorosidad
Área de cultivo
140620Insertos y placa multipocillos0,4< 0,85 x 108 poros/cm2≤ 6,8 %0,47 cm2
140627Insertos y placa multipocillos3,0< 1,70 x 106 poros/cm2≤ 7,7 %0,47 cm2
140629Insertos y placa multipocillos8,0< 0,85 x 105 poros/cm2≤ 2,7 %0,47 cm2
141002Insertos, placa multipocillos y placa portadora0,4< 0,85 x 108 poros/cm2≤ 6,8 %0,47 cm2
141004Insertos, placa multipocillos y placa portadora3,0< 1,70 x 106 poros/cm2≤ 7,7 %0,47 cm2
141006Insertos, placa multipocillos y placa portadora8,0< 0,85 x 105 poros/cm2≤ 2,7 %0,47 cm2
Insertos de cultivo celular para placas de 12 pocillos
Nº de cat.DescripciónTamaño de poroDensidad de los porosPorosidad
Área de cultivo
140652Insertos y placa multipocillos0,4< 0,85 x 108 poros/cm2≤ 6,8 %1,13 cm2
140654Insertos y placa multipocillos3,0< 1,70 x 106 poros/cm2≤ 7,7 %1,13 cm2
140656Insertos y placa multipocillos8,0< 0,85 x 105 poros/cm2≤ 2,7 %1,13 cm2
141078Insertos, placa multipocillos y placa portadora0,4< 0,85 x 108 poros/cm2≤ 6,8 %1,13 cm2
141080Insertos, placa multipocillos y placa portadora3,0< 1,70 x 106 poros/cm2≤ 7,7 %1,13 cm2
141082Insertos, placa multipocillos y placa portadora
8,0< 0,85 x 105 poros/cm2≤ 2,7 %1,13 cm2
Insertos de cultivo celular para placas de 6 pocillos
Nº de cat.Tamaño de poroDensidad de los porosPorosidad
Área de cultivo
1406400,4< 0,85 x 108≤ 6,8 %3,14 cm2
1406423,0< 1,7 x 106≤ 7,7 %3,14 cm2
1406448,0< 0,85 x 105≤ 2,7 %3,14 cm2
1406600,4< 0,85 x 108≤ 6,8 %4,1 cm2
1406633,0< 1,7 x 106≤ 7,7 %4,1 cm2
1406688,0< 0,85 x 105≤ 2,7 %4,1 cm2
Placas portadoras e insertos de cultivo celular destacados
Cultive la mayoría de los tipos de células sin revestimiento de matriz al emplear insertos de cultivo celular con membrana de policarbonato. Tratados con Thermo Scientific Nunclon Delta y probados en cuanto a fijación celular. Las pestañas proporcionan un mejor agarre y una cómoda manipulación.
Use hasta 24 insertos de pocillo a la vez con la placa portadora para insertos de cultivos celulares para cultivos de compartimentos individuales o cultivos con medios compartidos. Disponible en dos formatos que se corresponden con nuestras placas tratadas con Nunclon Delta de 12 y 24 pocillos.
Descubra un método altamente eficaz para ahorrar tiempo en sus cultivos de tejido cutáneo.
El sistema de insertos de cultivo celular Nunc con insertos de cultivos celulares, placas de multipocillos y la exclusiva placa portadora representan una solución altamente fiable, eficaz y eficiente para el cultivo de modelos epidérmicos en 3D de la piel para su uso en el desarrollo y el ensayo de productos cosméticos y otros materiales de posible aplicación sobre la piel humana.
 Obtenga más información sobre el cultivo de tejido cutáneo ›
modelos de cultivo de tejidos cutáneos