Hotte Heraguard ECO
La hotte Thermo Scientific Heraguard ECO offre une protection exceptionnelle des produits, une grande efficacité énergétique et un confort d’utilisation inégalé. Les doubles moteurs à courant continu et la conception de circulation d’air avancée offrent une protection améliorée, un fonctionnement silencieux et un faible impact sur l’environnement de laboratoire. Nos hottes respectent les conditions minimales des normes ISO de classe 5 obtenues dans l’espace de travail et BPF de catégorie A de l’UE dans l’environnement du travail. Elles sont déclinées en quatre formats : 900 mm, 1 200 mm, 1 500 mm ou 1 800 mm (format 1 800 mm avec hauteur supplémentaire en option).
Efficacité, sécurité et fonctionnalité combinées
Smart Ports
Passez facilement les tuyaux et les câbles à travers la paroi latérale pour répondre à de nombreux besoins d’application.
La commodité de la technologie SmartPort pour les hottes
Vitres latérales
Les panneaux en verre de sécurité comprennent des ports de passage des tuyaux pour plus de commodité, tout en permettant une meilleure visibilité et un espace de travail plus ouvert.
Vitre latérale Heraguard ECO
Panneau de commande intuitif
Contrôle des performances et de l’état du fonctionnement grâce à un panneau de commande placé au niveau des yeux offrant une grande facilité d’utilisation et de lecture.
Panneau de commande Heraguard ECO à boutons tactiles facile d’utilisation
Caractéristiques
Caractéristiques détaillées du PSM B2 1500
1 Moteurs à courant continu
Améliorent l’efficacité énergétique et assurent une faible émission thermique dans le laboratoire.
2 Éclairage UV en option 
Installé en haut de l’espace de travail, l’éclairage UV désinfecte la zone de travail.  
3 Plans de travail personnalisables 
Choisissez parmi des plans de travail en acier inoxydable ou en mélaminé celui qui convient le mieux à votre application et à votre style de travail.
4  Pare-brise pour plus de protection (en option)
Conçu pour être facilement rabattu lorsque la hotte est en cours d’utilisation, le pare-brise protège les utilisateurs contre l’air purifié sec.
5 Échange de préfiltres en toute simplicité 
Le préfiltre situé du côté de l’aspiration peut être facilement remplacé à la main, sans outils. Le remplacement du préfiltre est économique et facile.
Flux laminaire horizontal
Les hottes fournissent un espace propre (aseptique) pour manipuler un produit ou un échantillon sans le contaminer avec des particules telles que des micro-organismes. Elles protègent le produit, mais ne protègent pas l’utilisateur ou l’environnement.
Flux laminaire horizontal
L’air est aspiré par le haut et passe par un préfiltre avant de traverser le filtre HEPA. Un flux laminaire horizontal est produit dans la zone de travail. Ce flux laminaire (flux unidirectionnel) aide à protéger le produit contre la contamination provenant de l’opérateur mais aussi de l’environnement. La zone de travail devient une zone aseptique exempte de particules (sous pression positive), continuellement immergée dans de l’air pur. 
Graphique représentant le flux d’air pour le flux laminaire horizontal
Applications
  • Hôpitaux (pharmacie) - distribution de médicaments, préparation de mélanges intraveineux, préparation de milieux, préparation de médicaments
  • Salles blanches
  • Hôpitaux (service de microbiologie) - Culture tissulaire (non biologique)
  • Services de FIV
  • Recherche pharmaceutique
  • Salles blanches - suites BPF
  • Microbiologie pharmaceutique
  • Conditionnement et remplissage stériles
  • Assemblage de micro-électronique et production de semi-conducteurs
  • Culture de cellules végétales/agriculture
  • Industrie agro-alimentaire
  • Industrie cosmétique
  • Industrie aérospatiale
Applications populaires pour les hottes
Certifications
  • Organisme : EAC, CSA
  • CE :  2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE y compris (UE) 2015/863 modifiant l’annexe II de la directive 2011/65/UE
  • Normes :  EN 61010-1:2010 + A1: 2019, EN 61010-1, EN 61326-1
Ressources
Informations de commande
Format/largeur
0,9 m (3 ft)
1,2 m (4 ft)
1,5 m (5 ft)
1,8 m (6 ft)
1,8 m (6 ft)
Hauteur intérieure de 950 mm
230 V
51029701
51029702
51029703
51029704
51029705
120 V
51029696
51029697
51029698
51029699
51029700
De nombreuses options sont disponibles. Vérifiez auprès de votre représentant commercial local.