Maximice el rendimiento de la IC mediante columnas, consumibles y software optimizados
Los productos Thermo Scientific para la cromatografía iónica se han diseñado para mantener el avance fluido de su investigación. Nuestras innovadoras composiciones químicas para columnas de cromatografía de intercambio iónico y de generación de eluyentes automatizados, los muestreadores automáticos, los detectores, los sistemas de datos de cromatografía de fácil manejo para el usuario, entre otros, ayudan a resolver los retos relacionados con sus análisis cromatográficos.
Columnas de cromatografía iónica
Nuestra amplia selección de composiciones químicas de columnas de intercambio iónico se ha diseñado para hacer frente a una amplia gama de desafíos en la aplicación. Nuestras columnas Thermo Scientific Dionex IonPac se han fabricado para eluyentes de hidróxido, carbonato y ácido metanosulfónico (MSA), mientras que nuestras columnas BioIC, las columnas Thermo Scientific Dionex AminoPac y Thermo Scientific Dionex CarboPac, permiten el análisis directo de aminoácidos y carbohidratos por cromatografía iónica. Esta diversa gama de columnas garantiza que encuentre siempre la columna óptima para su análisis de IC.
Columnas para cromatografía de intercambio iónico:
Consumibles para cromatografía iónica
Supere fácilmente los retos que se plantean actualmente en la cromatografía iónica y garantice el éxito de sus análisis mediante nuestros supresores de IC de última generación y las soluciones de generación de eluyentes. Nuestros supresores de última generación permiten conseguir la máxima sensibilidad y los límites de detección más bajos en la determinación de analitos inorgánicos, mientras que nuestras soluciones de generación de eluyentes le garantizan resultados fiables y reproducibles siempre.
Muestreadores automáticos para cromatografía iónica
Ahorre tiempo y reduzca los errores mediante la automatización de sus tareas de manipulación de muestras mediante uno de nuestros muestreadores automáticos de cromatografía iónica Thermo Scientific Dionex. Ofrecemos una gama de productos, entre los que se encuentran los muestreadores automáticos de alta precisión, de bajo coste y sin metales, que permiten volúmenes de inyección de muestras de bajo a alto y control de temperatura opcional.
Detectores para cromatografía iónica
Para obtener la máxima flexibilidad, nuestro sistema de HPIC Thermo Scientific Dionex Integrion y sistema de HPIC Thermo Scientific Dionex ICS-6000 están disponibles con conductividad suprimida interna o detectores electroquímicos (CC o amperometría integrada). Alternativamente, estos sistemas pueden conectarse a la absorbancia UV-Vis (matriz de longitud de onda variable o fotodiodo), a la detección de espectrometría de masas acoplada inductivamente (ICP-MS) o a la espectrometría de masas (MS). Tanto el sistema de IC Thermo Scientific Dionex Inuvion Core como el sistema de IC Thermo Scientific Dionex Inuvion se suministran de serie con un detector de conductividad integrado controlado térmicamente.
Accesorios Viper de PEEK para IC
Cree conexiones sencillas de bajo volumen muerto y uniformes que maximicen el rendimiento de su sistema de cromatografía iónica Thermo Scientific Dionex mediante los accesorios Viper de PEEK de Thermo Scientific Dionex para IC. Estos accesorios garantizan que la férula esté colocada correctamente para aumentar la eficacia y alcanzar picos cromatográficos nítidos y que estén disponibles en prácticos kits adaptados específicamente a su sistema de IC.
Sistema de Datos de Cromatografía Chromeleon
El sistema de datos de cromatografía (CDS) es vital para lograr una gestión eficiente, fiable y conforme a la normativa de los datos cromatográficos y de MS, así como de todo el proceso analítico. El CDS Chromeleon 7 de Thermo Scientific se ha diseñado para facilitar el uso y para atender tanto las necesidades del laboratorio como las de IT. Es rápido e intuitivo, lo que minimiza el tiempo de formación y aumenta considerablemente la eficiencia del laboratorio. También ofrece una sólida arquitectura cliente-servidor con protección frente a fallos sin rival en la industria para garantizar la seguridad de los datos y proporcionar funcionamiento ininterrumpido.
El CDS Chromeleon desbloquea todas las características y capacidades de su sistema de cromatografía iónica Thermo Scientific, lo que garantiza un funcionamiento al máximo potencial.
Piezas y accesorios para cromatografía iónica
Garantice la obtención de los mejores resultados cromatográficos mediante piezas y accesorios de calidad diseñados específicamente para su sistema de cromatografía iónica Thermo Scientific Dionex y sus módulos asociados. Ofrecemos piezas y accesorios para:
  • Muestreadores automáticos
  • Generadores de eluyente
  • Supresores
  • Detectores
  • Compartimentos para columnas
  • Bombas
Patrones y reactivos de cromatografía iónica
Para simplificar los análisis de cromatografía iónica, hemos desarrollado todos los reactivos y los patrones de alta pureza que necesita. Nuestra línea completa de patrones, reactivos y productos químicos Thermo Scientific Dionex contribuye a minimizar la validación de patrones y reactivos, que requiere mucho tiempo, y a conseguir que su sistema operativo rinda siempre al máximo. En nuestra selección de patrones y reactivos de IC figuran:
  • Patrones de aniones
  • Patrones de cationes
  • Concentrados de eluyentes
  • Concentrados regenerantes de supresores
  • Productos químicos y reactivos para el análisis de metales de transición