Alexa Fluor 二次抗体
Invitrogen Alexa Fluor および Alexa Fluor Plus 二次抗体の包括的なポートフォリオをご覧ください。セルイメージング、フローサイトメトリー、およびウェスタンブロッティングなど幅広いアプリケーションで、一次抗体の蛍光検出および化学発光検出に使用できます。
  • Alexa Fluor Plus 二次抗体—6 種類の色素
  • Alexa Fluor 二次抗体—18 種類の色素
  • Alexa Fluor タンデム色素コンジュゲート二次抗体
Invitrogen Alexa Fluor タンパク質および抗体コンジュゲートは、スペクトルが類似した他のフルオロフォアコンジュゲートに優る蛍光を発色し、従来の蛍光二次抗体ほど容易には退色しません。Alexa Fluor 色素ファミリーは、ここ 30 年間の蛍光イメージングにおいて、3 万を超える論文で使用されています。
Alexa Fluor Plus 二次抗体
希少サンプルや貴重なサンプル中の少量ターゲットを検出し視覚化する必要がありますか?
Alexa Fluor Plus 二次抗体
従来の Alexa Fluor 二次抗体との比較:
  • より高い S/N 比
  • より低い交差反応性
詳細を見る
Alexa Fluor 二次抗体製品の情報
用途イメージングや蛍光ウェスタンブロッティングを含むさまざまな細胞分析やタンパク質分析で使用するようデザイン。
アプリケーション細胞イメージングウェスタンブロッティング(WB)
製品特性
セルイメージング
  • ホストとターゲットのさまざまな特異性をご用意
マルチプレックス、蛍光ウェスタンブロッティング
  • 幅広いコンジュゲート
使用可能なターゲット
  • 30 のホストおよびターゲットの特異性
  • Alexa Fluor 二次抗体が対応できる特異性のリストは以下:
  • ニワトリ
  • ヤギ
  • モルモット
  • ハムスター
  • ヒト
  • ウサギ
  • ラット
  • ヒツジ
  • 一部のホストとターゲットの特異性に対する複数の同位体オプションをご用意
フルオロフォア
  • 18 種類の Alexa Fluor 色素
  • 下のリンクをクリックして、フルオロフォア別の製品リストをご覧ください
マウント剤の適合性
  • ほとんどの標準マウント剤
推奨:
固定剤の適合性
  • ほとんどの標準固定剤に適合
推奨
オルガネラ染色適合性
  • ほとんどのオルガネラ特異的抗体および染色試薬に適合
推奨:
Alexa Fluor ReadyProbes 二次抗体
ReadyProbes 二次抗体には、明るく光安定性のある Alexa Fluor 488 および Alexa Fluor 594 色素でコンジュゲートされ、便利で堅牢なラべリングを実現します。これらの Alexa Fluor 二次抗体は、マウスまたはウサギの IgG 重鎖、および免疫グロブリン軽鎖の全クラスを認識します。これらの二次抗体は他の ReadyProbes 試薬と同様に、便利なドロッパーボトルフォーマットで提供されます。ピペット操作や希釈は不要です。細胞の染色にはバッファー 1 ミリリットルあたり 2 滴を加え、アイコンによるプロトコルに従ってください。
CAKI cell peroxisomes
CAKI cell peroxisomes labeled using a rabbit anti-PMP70 antibody, followed by detection with Alexa Fluor 488 Goat Anti–Rabbit IgG Antibody ReadyProbes Reagent.
Alexa Fluor ReadyProbes 二次抗体製品
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 594
一般的フィルター
FITC
Texas Red
励起/発光(nm)
495/518
590/617
ロバ抗マウス IgG 抗体コンジュゲート
ヤギ抗ウサギ IgG 抗体コンジュゲート
ロバ抗ウサギ IgG 抗体コンジュゲート
ヤギ抗マウス IgG 抗体コンジュゲート
その他の ReadyProbes Ready-to-Use イメージング試薬を見る
関連動画
IF 実験できわめて鮮明な画像を得る秘訣をご覧ください。
詳細は
抗体ラーニングセンターをご確認ください。
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:16
Loaded: 12.95%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:16
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected