Search Thermo Fisher Scientific
プレートリーダー購入時に無料で付属するSkanItソフトウエア研究版(Resaerch Edition)と、21 CFR Part 11への準拠を可能にするオプションのSkanItソフトウエア創薬エディション(DDE:Drug Discovery Edition)があります。
論理的なソフトウエア構造によりトレーニングの必要性が軽減され、異なる実験条件に適応する新しいプロトコルを簡単に作成できます。データ結合機能はさまざまなアッセイタイプで有用で、グラフによるデータの視覚化を向上させます。ファイルへのアクセスが容易なため、デスクトップ、ネットワークドライブ、USB、クラウドベースのストレージなど、どこにでもファイルを保存でき、SkanItソフトウエア内の「開く」から直感的に検索できるため、楽にファイルを扱えます。
SkanItソフトウエアはさまざまな手段でエラーを防止します。実験結果のデータファイルの名前を変更するためのプロンプトは、データの混乱/損失を防ぎ、実行されたセッション内の測定データは、ユーザーが意図的にファイルを削除しない限り、決して失われません(ソフトウェア内で異なるステップを試したり、「遊ん」だりすることができます)。特別なDrug Discovery Editionは、測定データのセキュリティのためのデータベースを使用し、デジタル署名、Windows認証を使用したユーザーログイン、完全な監査トレイルなど、FDA 21 CFR Part 11への準拠を可能にする機能があります。
SkanItソフトウエアはその高速処理速度と、ラボの主コンピュータとは異なるコンピュータでデータを分析できる機能により、生産性を向上させます。このソフトウエアは使用料が無料のライセンスソフトウエアで、データへの容易なアクセス、多くの一般的なワークフローに対応する幅広い分析ツール、およびカスタム定義のMicrosoft Excelテンプレートへの自動データローティング機能を備えています。
SkanItソフトウエアの特長:
標準のResearch Editionでは、SkanItファイルをダブルクリックするだけでそれらをSkanItソフトウェアで開くことができます。これは、Microsoft Officeファイルを開くのと似た経験です。SkanItソフトウェアファイルは、ローカルハードドライブ、ネットワークドライブ、または任意のクラウドサービスに自由に保存することができます。SkanItソフトウエアファイルは完全なセキュリティ/完全性コントロール機能を備えているため、すべての意図的/非意図的なデータ内容の改ざんを防止します。
SkanItクラウドライブラリは、すべてのマイクロプレートリーダーをコントロールするSkanItソフトウエア内の検証済みセッション(分析ステップと実際のデータおよび計算結果を含むプロトコル)を集めたものです。
従来の標準曲線分析に加えて、平行線分析と線量反応を実行できます。カイネティックデータについては、KmおよびVMAXを計算する酵素カイネティックなど、幅広い選択カイネティック解析を実行できます。
Fluorescence SpectraViewerツールを使用して、蛍光アッセイを迅速かつ容易にセットアップできます。
システム | PC要件 |
サポートされているオペレーティングシステム | 64-bit Windows 11またはWindows 10:Professional、EducationまたはEnterprise版 |
ハードドライブ | 14 GBのディスク容量 |
プロセッサー | Quad-core(または4つの論理プロセッサーを備えたdual-core)、2 GHz以上 |
メモリ | 8 GB RAM |
USBポート利用 | 1 |
モニター | 解像度が1920 x 1080のフルHD |
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。