マイクロプレートリーダー機器モデル
さまざまなマイクロプレートアッセイで柔軟性、性能、および使いやすさを提供する幅広いオプション。
お客様に最適なマイクロプレートリーダーモデルは?
Thermo Scientificマイクロプレートリーダーは、さまざまなマイクロプレートアッセイで柔軟性、性能、および使いやすさを提供します。蛍光、吸光、発光、時間分解蛍光、およびAlphaScreenなどのモードを利用できます。最適なマイクロプレートリーダーの選択は、アプリケーション、サンプルサイズ、およびラボの全体的なニーズによります。以下のカテゴリーと仕様をご覧になり、目的のモデルのリンクから詳細をご確認ください。
Varioskan LUXシステム、アクセサリ、ソフトウエアをお選びください
選択ガイド
Multiskan FC
Multiskan SkyHigh
Varioskan ALF
Varioskan LUX
概要
知名度の高いMultiskan製品ブランドで40年以上の経験により設計された、使いやすい吸光マイクロプレートリーダー。この機器は機能的な検出設計と内蔵の自己診断機能により、ELISAアッセイやさまざまな研究およびルーチンアプリケーションで実証済みの性能と信頼性の高い結果を提供します。さまざまなエンドポイント、カイネティック、およびスペクトルアッセイに最適な紫外可視吸光マイクロプレートリーダー。スタンドアローンとして使用するための大型タッチスクリーンと、ほとんどの一般的なDNA、RNA、およびタンパク質アッセイに対応する既製のアッセイプロトコルを装備。 クラウドベースのThermo Fisher ConnectおよびMicrosoft OneDriveツールにアクセスでき、安全かつリモートのデータ管理を実現。さまざまな紫外可視吸光、蛍光、および発光マイクロプレートアッセイに対応する、汎用性の高いエントリーレベルのマルチモードマイクロプレートリーダー。検証済みのプロトコルと視覚的ワークフローを備えたSkanIt PCソフトウエアは、使いやすさと容易なデータ解析を保証。吸光、蛍光、発光、時間分解蛍光、およびAlphaの最大5種類の測定技術を提供する最先端のマルチモードマイクロプレートリーダー。すべてのアプリケーションで優れた性能を発揮するだけでなく豊富な自動機能を備えているため、時間の節約とラボでよくあるエラーの低減をサポート。
検出技術
吸光法、比濁法吸光法、比濁法吸光法、濁度法、蛍光法、発光法吸光、比濁度、蛍光。
オプション:時間分解蛍光(TRF)、発光法、Alpha Screen
吸光度、フィルターベース      
吸光度、モノクロメーターベース      
蛍光強度、フィルターベース      
蛍光強度、モノクロメーターベース      
蛍光強度、上方読み取り      
蛍光強度、下方読み取り      
時間分解蛍光(TRF)、フィルターベース      
発光、フィルターベース      
発光、モノクロメーターベース      
発光、グローアッセイ      
発光、フラッシュアッセイ      
Alpha Screen、フィルターベース      
試薬ディスペンサー      
CO2/O2制御       
インキュベーション、周囲温度+4℃~45℃      
振盪      
往復往復往復、旋回、8の字旋回
マイクロプレートのタイプ      
96、3846~48*、96、3846~48、96、3846~48、96、384、1,536
キュベットポート      
µDrop Plateとの互換性      
ユーザーインターフェース      
カラーLCDまたはPCタッチスクリーンまたはPCPCPC
SkanItソフトウエアとの互換性      
自動化対応       
アップグレード可能性       
21 CFR Part 11準拠      
Multiskan FC
Multiskan SkyHigh
Varioskan ALF
Varioskan LUX
概要知名度の高いMultiskan製品ブランドで40年以上の経験により設計された、使いやすい吸光マイクロプレートリーダー。この機器は革新的な検出設計と内蔵の自己診断機能により、ELISAアッセイやさまざまな研究およびルーチンアプリケーションで実証済みの性能と信頼性の高い結果を提供します。さまざまなエンドポイント、カイネティック、およびスペクトルアッセイに最適な紫外可視吸光マイクロプレートリーダー。スタンドアローンとして使用するための大型タッチスクリーンと、ほとんどの一般的なDNA、RNA、およびタンパク質アッセイに対応する既製のアッセイプロトコルを装備。クラウドベースのThermo Fisher ConnectおよびMicrosoft OneDriveツールにアクセスでき、安全かつリモートのデータ管理を実現。さまざまな紫外可視吸光、蛍光、および発光マイクロプレートアッセイに対応する、汎用性の高いエントリーレベルのマルチモードマイクロプレートリーダー。検証済みのプロトコルと視覚的ワークフローを備えたSkanIt PCソフトウエアは、使いやすさと容易なデータ解析を保証。吸光度、蛍光強度、発光、時間分解蛍光、およびAlphaの最大5種類の測定技術を提供する最先端のマルチモードマイクロプレートリーダー。すべてのアプリケーションで優れた性能を発揮するだけでなく豊富な自動機能を備えているため、時間の節約とラボでよくあるエラーの低減をサポート。
検出技術吸光法、比濁法吸光法、比濁法吸光法、濁度法、蛍光法、発光法吸光法、比濁度、蛍光。
オプション:時間分解蛍光(TRF)、発光法、Alpha Screen
吸光度、フィルターベース      
吸光度、モノクロメーターベース  
蛍光強度、フィルターベース      
蛍光強度、モノクロメーターベース      
蛍光強度、上方読み取り    
蛍光強度、下方読み取り      
時間分解蛍光(TRF)、フィルターベース      
発光、フィルターベース    
発光、モノクロメーターベース      
発光、グローアッセイ    
発光、フラッシュアッセイ      
Alpha Screen、フィルターベース      
試薬ディスペンサー      
CO2/O2制御       
インキュベーション、周囲温度+4℃~45℃
振盪線形線形線形、回転、二重回転回転
マイクロプレートのタイプ96、3846~48*、96、3846~48、96、3846~48、96、384、1,536
キュベットポート      
µDrop Plateとの互換性  
ユーザーインターフェースカラーLCDまたはPCタッチスクリーンまたはPCPCPC
SkanItソフトウエアとの互換性
自動化対応 
アップグレード可能性       
21 CFR Part 11準拠
*フタを含めたプレートの最大高は19.5 mmです
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
1x1 image pixel for data collection