Search Thermo Fisher Scientific
iCAP6000 シリーズ iTEVA ソフトのアプリケーションデータベースのバックアップ方法(メソッドおよび測定データ含む)
(※Thermo-123で失敗する場合は『teva』と入力をお試しください)
取り外し後AnData フォルダー内の同名データベース ファイル 3 つをコピーし外部メディア等へバックアップ保存してください
取り付け成功後は iTEVA コントロールセンターの画面に戻っていただければ完了です
制御用PC の下記のフォルダー内の全てのファイルをバックアップください(含測定ファイル、レポート雛形、コンフィグデータ)
C:¥ProgramData¥Thermo¥Qtegra¥_Application Data
また、最小限のバックアップであれば下記フォルダー内のファイル全てをバックアップください(測定データのみ)
C:¥ProgramData¥Thermo¥Qtegra¥_Application Data¥Workspace¥LabBooks
POPwindowは分光器内部を試料による直接的な汚染から守る石英の保護板です。
汚れのペースはサンプルや測定頻度によって大きく異なるため、定期的にお客様でのメンテナンスを行うことで感度維持に繋がります。
前面扉付近の小扉を開け金属枠ごと引き出す
備考:ガスケット(黒いスポンジ)が変形していたり、劣化でクッション性が無くなっている場合には予備の物に交換して下さい。
ガスケットは842312051401 Sampling O-Ring Kitに含まれています
POPウインドウは軸方向測光・放射光測光の両方があります
注意:固定ピンを外す際にピンを指で軽く押さえて下さい
(勢いよく外れピンを紛失する恐れがあります)
各カバーはねじ4点
装置状態や経年状況により3つの点検パッケージプランの御用意がございます。
下記サービス保守ご案内ページのプロアクティブサポートプランをご参照ください。
どのプランが良いかお悩みのお客様は代理店様または弊社テクニカルサポートへご相談下さい。
お問い合わせ先:
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 カスタマーサポート本部
テクニカルサポートICP発光担当宛
E-mail:support.jp@thermofisher.com
TEL :0120-753-670
下記サービス保守ご案内ページのプロアクティブサポートプラン内資料
iCAP 7000 iCAPRQメンテナンスサイクルをご参照ください。
水素化物発生 アクセサリーキット [Enhanced] 概略図
iCAP7400 / iCAP7600 ミニポンプチューブ用
パラメータ | 設定 |
---|---|
RFパワー | 1100W |
クーラントガス | 14 L/min |
補助ガス | 0.5 L/min |
ネブライザーガス | 0.5 L/min |
ポンプ回転数 | 45 rpm |
品番 | 品名 | 素材(色) | タブの色 | 内径(mm) | 本数 | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
842312051511 | 試料チューブ | PVC(透明) | 橙/白 | 0.64 | 6 | 水溶液試料用 |
842312051521 | 排液チューブ | PVC(透明) | 白/白 | 1.02 | 6 | 水溶液試料用 |
842312051531 | 試料チューブ | Viton(黒) | 橙/白 | 0.64 | 6 | 有機溶媒用(オイル系) |
842312051541 | 排液チューブ | Viton(黒) | 白/白 | 1.02 | 6 | 有機溶媒用(オイル系) |
81025647 | 試料チューブ | PharMed(乳白) | 橙/白 | 0.64 | 6 | 有機溶媒用 |
81025648 | 排液チューブ | PharMed(乳白) | 白/白 | 1.02 | 6 | 有機溶媒用 |
81020843 | 試料ポンプチューブ | Silicon(透明) | 橙/白 | 0.64 | 6 | 強酸用 |
81020818 | 排液チューブ | Silicon(透明) | 白/白 | 1.02 | 6 | 強酸用 |
842312051621 | 試料チューブ | SolventFlex(黄) | 橙/白 | 0.64 | 6 | 有機溶媒用(オイル系) |
842312051631 | 排液チューブ | SolventFlex(黄) | 白/白 | 1.02 | 6 | 有機溶媒用(オイル系) |
81024069 | 内標準用 ポンプチューブ | PVC(透明) | 橙/青 | 0.25 | 12 | 内部標準オンライン添加用 |
842312051551 | 内標準キット (内標導入用チューブ) | PVC(透明) | 橙/青 | 0.25 | 6 | 内部標準オンライン添加キット (含試料用842312051511×6、Y字継手、コイル) |
品番 | 品名 | 素材(色) | タブの色 | 内径(mm) | 本数 | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
842312052401 | ミニポンプ用試料チューブ | PVC(透明) | 白/白/白 | 1.02 | 6 | 水溶液試料用 |
842312052411 | ミニポンプ用排液チューブ | PVC(透明) | 黄/青/黄 | 1.52 | 6 | 水溶液試料用 |
842312052421 | ミニポンプ用試料チューブ | SolventFlex(黄) | 白/白/白 | 1.02 | 6 | 有機溶媒用(オイル系)、 |
842312052431 | ミニポンプ用排液チューブ | SolventFlex(黄) | 黄/青/黄 | 1.52 | 6 | 有機溶媒用(オイル系) |
1320080 | ミニポンプ用試料チューブ | Silicon(透明) | 黒/黒/黒 | 0.762 | 6 | 強酸用 |
1320090 | ミニポンプ用排液チューブ | Silicon(透明) | 灰/灰/灰 | 1.295 | 6 | 強酸用 |
1320110 | ミニポンプ用排液チューブ | PharMed(乳白) | 灰/灰/灰 | 1.295 | 12 | 有機溶媒用 |
842312052651 | 内標準キット (内標導入用チューブ) | PVC(透明) | 橙/緑/橙 | 0.38 | 6 | 内部標準オンライン添加キット (含試料用842312052401×6、Y字継手、コイル) |
試料チューブ面積:0.321mm2
内標チューブ面積:0.049mm2
試料:内標準液=6.55:1
試料チューブ面積:0.817mm2
内標チューブ面積:0.113mm2
試料:内標準液=7.23:1
点灯時:約13L/min
ただし正確な流量はメソッド条件で可変されます。
(上記はプラズマガス 12L/min、補助ガス 0.5L/min、ネブライザーガス0.5L/minの場合)
検出器保護に0.2L/min、分光器パージに待機(トリクル)時 1L/min、プラズマ点灯(ノーマル)時 3L/minを消費します。
ただし6200と7200の分光器パージは1L/min固定になります。
全てのICP発光分析装置(ICP-OES)およびICP質量分析装置(ICP-MS)は、高周波利用設備に該当します。そのため設置前に許可を受ける必要があります。高周波利用設備を無許可の状態で運用した場合、電波法第110条の規定により処罰の対象となります。
総務省ウェブサイトからダウンロードの上、申請には次の書類が必要になります。
また、装置を設置する都道府県により申請先が異なりますのでご注意ください。
総務省ホームページ「高周波利用設備設置等のための手続き及びダウンロード 」内「1 高周波利用設備許可申請」より下記書類をダウンロードしてください。
「1 高周波利用設備許可申請」 ⇒ 「ア 許可申請書」⇒「WORD書類」または「PDF書類」をダウンロード
※記載例は「申請書記載例」よりダウンロード
ICP-OESの設備の種別は「各種設備」に該当します。
「1 高周波利用設備許可申請」 ⇒ 「イ 添付書類」⇒「WORD書類」または「PDF書類」をダウンロード
※記載例は「添付書類記載例」よりダウンロード
【記載例】
【⾼周波利⽤設備の外観図資料】
《iCAP6000/7000 シリーズ》
《iCAPPROシリーズ》
総務省ホームページ「高周波利用設備設置等のための手続き及びダウンロード 」内
「2 高周波利用設備変更許可申請」より下記書類をダウンロードしてください。
(注)設置場所の変更手続きは内容により申請手続きが変わる場合があります。詳細は総務省ウェブサイト高周波利用設備設置等のための手続きをご確認ください。
「ア 変更許可申請書」⇒「WORD書類」または「PDF書類」をダウンロード
※記載例は「申請書記載例」よりダウンロード
対応装置 | 最新バージョン | 対応OS・制約事項 |
---|---|---|
iCAP PROSeries | Qtegra-2.11.4776.211 (2.11 SR2) | Windows 10 Pro |
iCAP 7000Series | Qtegra-2.10.4345.236 (2.10 SR10) | Windows 10 Pro |
iCAP 6000Series※1 | Qtegra-2.8.3170.392 (2.8 SR3) ※2 | Windows 7 (64,32bit) Pro |
iCAP 6000Series | iTEVA 2.8.0.97 (issue 9.9.2) | Windows 7 (64,32bit) Pro |
iCAP 7000Series※3 | (win10非対応) | |
IRIS Intrepid Ⅱ | TEVA 1. 6. 4 | Windows XP Pro |
※1 Qtegraライセンスをご購入頂き、尚且つ高周波電源部がMk2タイプの装置
※2 windows7対応Qtegraの最終バージョンとなります
※3 お客様のご都合によりiTEVAソフトをご使用いただいている装置
最大消費電力を一覧表にまとめました
iCAP6000 or 7000シリーズ本体 | 4000W |
tdermoFlex900 50Hz | 750W |
tdermoFlex900 60Hz | 900W |
オートサンプラー ASX-260 | 100W |
オートサンプラー ASX-520 | 200W |
水素化物発生装置 HYD-100 | 600W |
超音波ネプライザー U5000AT+ | 500W |
その他 | |
標準的なコンピュータとモニター | 460W |
標準的なプリンター | 200W |
約2880 W、ただしiCAPの熱の大部分は排気で放出され冷却装置は放熱の一部もカバーするため、これらは最終的な値ではございません。
約100W
※赤矢印部で計測(ホース末端)
ICP-OES Duo :10 m/s±10%、480m3/h
ICP-OES Radial:5 m/s±10%、240m3/h
ThermoFlexシリーズ | TF900 | TF1400 | TF2500 |
---|---|---|---|
圧縮機電動機定格出力 | 248W | 248W | 563W |
冷媒 | R134A | R134A | R134A |
冷媒量 | 538.6g | 538.6g | 822.1g |
CFIシリーズ | CFI600T | CFI701 | CFI910 |
---|---|---|---|
圧縮機電動機定格出力 | 361W | 361W | 399W |
冷媒 | R410A | R410A | R410A |
冷媒量 | 330g | 175g | 760g |
Merlinシリーズ | M33 | M75 |
---|---|---|
圧縮機電動機定格出力 | 248W | 563W |
冷媒 | R134A | R134A |
冷媒量 | 238g | 下記 |
注:M75は製造番号によって冷媒充てん量が異なっております。
1)S/Nが264116xxxxxxのもの、368g
2)S/Nが264216xxxxxx or 264316xxxxxxのもの、425g
3)S/Nが264125xxxxxx or 264126xxxxxxのもの、 311g
4) S/Nが264225xxxxxx, 264226xxxxxx, 264325xxxxxx, 264326xxxxxx のもの、400g
下記いずれも使用されておりません
こちらにもICP-OES(iCAP6000 or 7000シリーズ)に関するFAQがございます。