Search Thermo Fisher Scientific
Cuando la composición química exacta de la chatarra (incluida la existencia de contaminantes o elementos peligrosos) es incierta, se pone en riesgo la calidad, la seguridad y el cumplimiento normativo. Para ayudar a garantizar un análisis de aleaciones rápido y preciso en sus operaciones de chatarra, confíe en los analizadores de fluorescencia de rayos X (HHXRF) portátiles Thermo Scientific Niton probados.
Los analizadores Niton portátiles, livianos pero resistentes, realizan análisis no destructivos de metales y aleaciones en segundos, con poca o ninguna preparación de muestras. Durante casi 30 años, los astilleros de reciclaje han utilizado estos analizadores con confianza para verificar elementos en prácticamente todos los tipos de aleaciones metálicas, desde niveles de trazas hasta metales comercialmente puros, incluso entre grados de aleaciones que son casi idénticas en composición.
La velocidad y la precisión son las principales prioridades a la hora de clasificar materiales reciclados, especialmente metales ligeros valiosos como el aluminio.
El analizador Niton XL5 Plus tiene un nuevo modo que permite a los usuarios clasificar de forma rápida y segura aleaciones de aluminio, así como aleaciones de magnesio hasta 0,5%. El nuevo modo, Clasificación Rápida de Metales Ligeros, va más allá del análisis ultrarrápido del aluminio; También permite a los usuarios identificar familias de aleaciones de alto valor, como acero inoxidable, níquel, cobalto, cobre y titanio.
Aumente la rentabilidad clasificando su chatarra de forma rápida y precisa. Descargue nuestro libro electrónico gratuito para obtener información sobre: