Search Thermo Fisher Scientific
Real-Time PCR and Gene Expression |
Gene expression is a highly regulated process that determines when, where, and under what conditions specific genes are activated within an organism. This regulation is crucial for proper functioning, development, and adaptation. Genes are expressed at different times and locations based on internal factors like cell cycle stages and hormonal signals, as well as external factors such as environmental changes. Transcription factors, enhancers, and silencers play key roles in triggering or preventing gene expression. The products of transcription include mRNA, which serves as a template for protein synthesis, and various non-coding RNAs that regulate gene expression and cellular functions.
TaqMan gene expression assays and arrays are advanced tools used by scientists to measure and analyze gene expression with high specificity and sensitivity. These assays utilize real-time PCR to quantify RNA levels and offer over 2.8 million predesigned primer/probe sets covering more than 30 species. This extensive collection helps allow for precise detection and quantification of gene expression, facilitating research in developmental biology, disease mechanisms, and therapeutic interventions. The data generated from these assays help provide valuable insights into the diverse expression products that determine the growth and health of an organism.
¿Cuándo, dónde y en qué condiciones se expresan los genes? ¿Qué desencadena, o impide, esta expresión? Los científicos están descubriendo la sorprendente variedad de productos de transcripción y traslación, y cómo estos diferentes productos de expresión determinan el crecimiento y la salud de un organismo.
Con un contenido cuidadosamente seleccionado, los ensayos y arrays de expresión de genes TaqMan pueden generar datos de alta calidad para una amplia gama de estudios, proporcionando más de 2.3 millones de conjuntos de primers/sondas prediseñados que cubren más de 30 especies.
Thermo Fisher Scientific has developed two chemistries for the sensitive, accurate quantification of mRNA using real-time PCR: Applied Biosystems TaqMan probe-based chemistry and Applied Biosystems SYBR green dye-based chemistry.
Learn more: Comparison of TaqMan and SYBR chemistries
Hemos desarrollado dos compuestos químicos para la cuantificación sensible y precisa de ARNm mediante PCR en tiempo real: La química basada en las sondas TaqMan de Applied Biosystems y la química basada en colorante SYBR de Applied Biosystems.
Aislar el RNA utilizando métodos que preservan la integridad del RNA y los perfiles de expresión.
Kits de aislamiento de RNA Más información›
Kit Una Célula-a-CT
Para el análisis de una sola célula Solicitar Ahora ›
Kits Células-a-CT
Protocolo rápido y sencillo para la preparación de muestras de RT-PCR sin extracción de RNA. Solicitar Ahora ›
Reactivo TRIzol
Prepare RNA intacto de alta calidad a partir de cualquier material biológico Solicitar ahora›
Kits de aislamiento de miRNA mirVana
Rápido aislamiento de pequeños RNAs Solicitar Ahora ›
Not required for Applied Biosystems TaqMan Assays. These assays have passed our industry leading bioinformatics design criteria.
For SYBR primer design: Primer Express
Convert your RNA into cDNA, over a wide range of RNA concentrations.
SuperScript IV VILO Master Mix
Two-step master mix for RT-qPCR applications - enabling earlier Ct values and improved data reproducibility, even with inhibitor-containing RNA samples.
Order now ›
Other SuperScript reverse transcriptase formats
Learn more ›
Single Tube TaqMan Gene Expression Assays
Find my Assay ›
Single Tube Custom TaqMan Gene Expression Assays
Find my Custom Assay ›
TaqMan Gene Expression Array Cards and Plates
Find my Array ›
TaqMan OpenArray Plates
Find my OpenArray ›
TaqMan Real-Time PCR Master Mixes
Find my Master Mix ›
SYBR Green Master Mixes
Amplify your cDNA using Applied Biosystems™ SYBR™ Green master mix & custom primers Find my Master Mix ›
Custom Primers and Primer Express Software
Design and order custom primers for SYBR Green detection Find custom primers ›
QuantStudio 3 Real-Time PCR System
Simple to use for all levels of experience
QuantStudio 5 Real-Time PCR System
Easy controls for optimized experiments
QuantStudio 6 Flex Real-Time PCR System
High flexibility and intuitive design
QuantStudio 7 Flex Real-Time PCR System
High versatility and intuitive design
QuantStudio 12k Flex Real-Time PCR System
Maximum throughput, flexibility, and scalability
Process and interpret qPCR data with intuitive software data analysis tools for a range of applications
Applied Biosystems qPCR analysis modules
Learn more ›
ExpressionSuite software
Learn more ›
Aislar el RNA utilizando métodos que preservan la integridad del RNA y los perfiles de expresión.
Kits de aislamiento de RNA Más información›
Kit Una Célula-a-CT
Para el análisis de una sola célula Solicitar Ahora ›
Kits Células-a-CT
Protocolo rápido y sencillo para la preparación de muestras de RT-PCR sin extracción de RNA. Solicitar Ahora ›
Reactivo TRIzol
Prepare RNA intacto de alta calidad a partir de cualquier material biológico Solicitar ahora›
Kits de aislamiento de miRNA mirVana
Rápido aislamiento de pequeños RNAs Solicitar Ahora ›
Not required for Applied Biosystems TaqMan Assays. These assays have passed our industry leading bioinformatics design criteria.
For SYBR primer design: Primer Express
Convert your RNA into cDNA, over a wide range of RNA concentrations.
SuperScript IV VILO Master Mix
Two-step master mix for RT-qPCR applications - enabling earlier Ct values and improved data reproducibility, even with inhibitor-containing RNA samples.
Order now ›
Other SuperScript reverse transcriptase formats
Learn more ›
Single Tube TaqMan Gene Expression Assays
Find my Assay ›
Single Tube Custom TaqMan Gene Expression Assays
Find my Custom Assay ›
TaqMan Gene Expression Array Cards and Plates
Find my Array ›
TaqMan OpenArray Plates
Find my OpenArray ›
TaqMan Real-Time PCR Master Mixes
Find my Master Mix ›
SYBR Green Master Mixes
Amplify your cDNA using Applied Biosystems™ SYBR™ Green master mix & custom primers Find my Master Mix ›
Custom Primers and Primer Express Software
Design and order custom primers for SYBR Green detection Find custom primers ›
QuantStudio 3 Real-Time PCR System
Simple to use for all levels of experience
QuantStudio 5 Real-Time PCR System
Easy controls for optimized experiments
QuantStudio 6 Flex Real-Time PCR System
High flexibility and intuitive design
QuantStudio 7 Flex Real-Time PCR System
High versatility and intuitive design
QuantStudio 12k Flex Real-Time PCR System
Maximum throughput, flexibility, and scalability
Process and interpret qPCR data with intuitive software data analysis tools for a range of applications
Applied Biosystems qPCR analysis modules
Learn more ›
ExpressionSuite software
Learn more ›
Amplify cDNA before using it for the real-time PCR reaction. It will increase the amount of cDNA available for subsequent reactions without creating bias in the relative amount of cDNA represented in the sample. This method can be used to help enable single-cell studies.
Explore: TaqMan PreAmp Master Mix
Thermo Fisher Scientific's one-step RT-qPCR reagents streamline the reverse transcription and PCR amplification processes into a single reaction, helping enhance convenience and helping reduce the risk of contamination. Reagents, such as the TaqMan Fast Virus 1-Step and TaqPath DuraPlex 1-Step RT-qPCR master mix, offer high sensitivity and reproducibility, making them excellent for detecting and analyzing low-abundance RNA targets in various research applications.
Learn more: TaqMan Fast Virus 1-Step master mix for qPCR
Thermo Fisher Scientific's digital PCR technology, exemplified by the Applied Biosystems QuantStudio Absolute Q Digital PCR System, offers precise and sensitive absolute quantification of nucleic acids, making it excellent for detecting rare mutations and target sequences in gene expression studies.
Learn more: Digital PCR