Accumax - Cell Aggregate Dissociation Medium
Product Image
Invitrogen™

Accumax - Cell Aggregate Dissociation Medium

Accumaxは、細胞カウント、ウイルストランスフェクションアッセイ、細胞選別、フローサイトメトリー、バイオリアクタースケールアップのために細胞凝集を解離する際に非常に優れた性能を発揮します。Accumaxは、ハイブリドーマ、CHO、BHK詳細を見る
製品番号(カタログ番号)数量
00-4666-56100 mL
製品番号(カタログ番号) 00-4666-56
価格(JPY)
13,200
キャンペーン価格
Ends: 26-Sep-2025
20,800
割引価格 7,600 (37%)
Each
お問い合わせください ›
数量:
100 mL
Ask our AI about this Product
Accumaxは、細胞カウント、ウイルストランスフェクションアッセイ、細胞選別、フローサイトメトリー、バイオリアクタースケールアップのために細胞凝集を解離する際に非常に優れた性能を発揮します。Accumaxは、ハイブリドーマ、CHO、BHK、293、COS、Sf9細胞など、さまざまな細胞株の細胞凝集を解離するのに効果的であることが示されています。

注:

1.Accumax™を使用すると、特定の抗原エピトープの完全性に影響を及ぼし、抗体染色が減少する可能性があります。これは、個々の抗体クローンについて実験的に測定する必要があります。

2.Accumaxを室温または4Cで解凍します。

報告された用途
細胞培養

研究用途にのみご使用ください。診断目的には使用できません。
仕様
細胞タイプMammalian Cells
数量100 mL
形状Liquid
製品タイプCell Culture Dissociation Reagent
添加剤なしNo Phenol Red
Unit SizeEach
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

ドキュメントおよびダウンロード

証明書

Safety Data Sheets

こちらの製品には複数の製品番号が設定されています。