1-Propanol, 99+%, Extra Pure
1-Propanol, 99+%, Extra Pure
1-Propanol, 99+%, Extra Pure
1-Propanol, 99+%, Extra Pure
Thermo Scientific Chemicals

1-Propanol, 99+%, Extra Pure

CAS: 71-23-8 | C3H8O | 60.10 g/mol
製品番号(カタログ番号)数量パッケージ
14948025025 LMetal Drum
製品番号(カタログ番号) 149480250
価格(JPY)
-
見積もりを依頼する
数量:
25 L
パッケージ:
Metal Drum
一括またはカスタム形式をリクエストする
化学物質識別子
CAS71-23-8
IUPAC Namepropan-1-ol
Molecular FormulaC3H8O
InChI KeyBDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
SMILESCCCO
さらに表示
Appearance (Form)Clear liquid
Color scale=<10 APHA
Residue after evaporation=<0.005 %
Refractive index1.3840 to 1.3860 (20°C, 589 nm)
Infrared spectrumConforms
さらに表示
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
RUO – Research Use Only

こちらの製品には複数の製品番号が設定されています。