Nitrato de aluminio nonahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Nitrato de aluminio nonahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Nitrato de aluminio nonahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Nitrato de aluminio nonahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Nitrato de aluminio nonahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7784-27-2 | AlN3O9·9H2O | 375.13 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Ver todo
Frasco de plástico
Número de catálogo 218280025
Precio (EUR)
114,75
Precio exclusivo en nuestra web
135,00
Ahorro 20,25 (15%)
Each
-
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Recurring order eligible. Learn more »
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
114,75
Precio exclusivo en nuestra web
135,00
Ahorro 20,25 (15%)
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
CAS7784-27-2
IUPAC Namealuminium(3+) nonahydrate trinitrate
Molecular FormulaAlH18N3O18
InChI KeySWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
SMILESO.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Titration Complexometric>=99.0 %
pH2.5 to 3.5 (5 % at 20°C)
Appearance (Color)Semitransparent to transparent
Heavy metals (as Pb)=<20 ppm
Sulfate (SO4)=<50 ppm
Ver más
Ask our AI about this Product

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentos y descargas

Certificados

N.º de loteCertificate TypeDateCatalog Number(s)
A0468329Certificate of Analysis31 ene 2025218280025, 218280100, 218281000, 218285000
A0462792Certificate of Analysis30 may 2024218280025, 218280100, 218281000, 218285000
A0457159Certificate of Analysis17 ene 2024218280025, 218280100, 218281000, 218285000
A0449269Certificate of Analysis02 may 2023218280025, 218280100, 218281000, 218285000
A0410518Certificate of Analysis13 dic 2022218280025, 218280100, 218281000, 218285000
Se muestran 5 resultados, busque arriba un certificado específico

Hojas de datos de seguridad

Seguridad y manipulación

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Serious Eye Damage/Eye Irritation
Category 1
Label Elements
Signal Word

Danger

Hazard Statements

H318 - Causes serious eye damage

Precautionary Statements

P280 - Wear eye protection/ face protection

P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.

1x1 image pixel for data collection