Polifosfato sódico, puro, Thermo Scientific Chemicals
Polifosfato sódico, puro, Thermo Scientific Chemicals
Polifosfato sódico, puro, Thermo Scientific Chemicals
Polifosfato sódico, puro, Thermo Scientific Chemicals
Polifosfato sódico, puro, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Polifosfato sódico, puro, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 50813-16-6 | (NaO3P)n
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Número de catálogo 390932500
Precio (EUR)
24,48
Precio exclusivo en nuestra web
28,80
Ahorro 4,32 (15%)
Each
-
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
24,48
Precio exclusivo en nuestra web
28,80
Ahorro 4,32 (15%)
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
CAS50813-16-6
IUPAC NameSodium polyphosphate
Molecular Formula(NaO3P)n
SMILES[Na]OP(-*)(=O)O-*
MDL NumberMFCD00134118
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White
Appearance (Form)Crystalline powder
Titration excess HCl65 to 70 %
Chloride (Cl)=<0.03 %
Sulfate (SO4)=<0.1 %
Ver más
Ask our AI about this Product

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Los clientes que vieron este artículo también vieron



Documentos y descargas

Certificados

N.º de loteCertificate TypeDateCatalog Number(s)
A0470012Certificate of Analysis17 may 2025390930050, 390930010, 390932500
A0472061Certificate of Analysis17 may 2025390930050, 390930010, 390932500
A0467458Certificate of Analysis31 ene 2025390930050, 390930010, 390932500
A0460770Certificate of Analysis08 mar 2024390930050, 390930010, 390932500
A0456614Certificate of Analysis28 sept 2023390930050, 390930010, 390932500
Se muestran 5 resultados, busque arriba un certificado específico

Hojas de datos de seguridad

Seguridad y manipulación

Classification of the substance or mixture
CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
Skin Corrosion/Irritation
Category 2
Serious Eye Damage/Eye Irritation
Category 2
Specific target organ toxicity - (single exposure)
Category 3
Label Elements
Signal Word

Warning

Hazard Statements

H315 - Causes skin irritation

H319 - Causes serious eye irritation

H335 - May cause respiratory irritation

Precautionary Statements

P261 - Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray

P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water

P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

P332 + P313 - If skin irritation occurs: Get medical advice/attention

P337 + P313 - If eye irritation persists: Get medical advice/attention

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.

1x1 image pixel for data collection