Cloruro de sodio, 99,5 %, para bioquímica
Cloruro de sodio, 99,5 %, para bioquímica
Cloruro de sodio, 99,5 %, para bioquímica
Cloruro de sodio, 99,5 %, para bioquímica
Thermo Scientific Chemicals

Cloruro de sodio, 99,5 %, para bioquímica

CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Número de catálogo 447302500
Precio (EUR)
28,14
Precio exclusivo en nuestra web
33,10
Ahorro 4,96 (15%)
Each
-
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
28,14
Precio exclusivo en nuestra web
33,10
Ahorro 4,96 (15%)
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
CAS7647-14-5
IUPAC Namesodium chloride
Molecular FormulaClNa
InChI KeyFAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES[Na+].[Cl-]
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Powder or crystals
UV(0.1 M in water)
UVat 280 nm A: =<0.01
Titration Argentometric>=99.4 %
UVat 260 nm A: =<0.01
Ver más
Ask our AI about this Product

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO - Para uso exclusivo en investigación
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
Generating response
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Customers who viewed this item also viewed



Documentos y descargas

Certificados

N.º de loteCertificate TypeDateCatalog Number(s)
A0458033Certificate of Analysis27 nov 2023447300050, 447302500, 447300010
A0458032Certificate of Analysis21 nov 2023447300050, 447302500, 447300010
A0456420Certificate of Analysis15 sept 2023447300050, 447302500, 447300010
A0451387Certificate of Analysis02 may 2023447300050, 447302500, 447300010
A0448895Certificate of Analysis05 ene 2023447300050, 447302500, 447300010
Se muestran 5 resultados, busque arriba un certificado específico

Hojas de datos de seguridad

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.

1x1 image pixel for data collection