Sodium bicarbonate, 99+%, for HPLC
Sodium bicarbonate, 99+%, for HPLC
Sodium bicarbonate, 99+%, for HPLC
Sodium bicarbonate, 99+%, for HPLC
Thermo Scientific Chemicals

Sodium bicarbonate, 99+%, for HPLC

CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
数量:
1 kg
250 g
パッケージ:
Glass bottle
製品番号(カタログ番号) 446230010
価格(JPY)
-
見積もりを依頼する
数量:
1 kg
パッケージ:
Glass bottle
一括またはカスタム形式をリクエストする
化学物質識別子
CAS144-55-8
IUPAC Namesodium hydrogen carbonate
Molecular FormulaCHNaO3
InChI KeyUIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
SMILES[Na+].OC([O-])=O
さらに表示
Appearance (Form)Crystalline powder
UV(1 M in water)
UVat 250 nm A: =<0.03
UVat 280 nm A: =<0.02
Appearance (Color)White
さらに表示
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For HPLC
RUO – Research Use Only

こちらの製品には複数の製品番号が設定されています。