Phosphate de potassium, dibasique, trihydraté, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Phosphate de potassium, dibasique, trihydraté, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Phosphate de potassium, dibasique, trihydraté, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Phosphate de potassium, dibasique, trihydraté, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Phosphate de potassium, dibasique, trihydraté, extra pur, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 16788-57-1 | H7K2O7P | 228.22 g/mol
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Référence 447732500
Prix (EUR)
61,12
Offre exceptionnelle en ligne
71,90
Économisez 10,78 (15%)
Each
-
Ajouter au panier
Quantité:
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Recurring order eligible. Learn more »
Grand volume ou format personnalisé
Prix (EUR)
61,12
Offre exceptionnelle en ligne
71,90
Économisez 10,78 (15%)
Each
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS16788-57-1
IUPAC Namedipotassium trihydrate hydrogen phosphate
Molecular FormulaH7K2O7P
InChI KeyXQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
SMILESO.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Voir plus
Appearance (Color)White
Sodium (Na)=<0.1 %
Appearance (Form)Crystals
Titration with HClO4>=98.5 %
pH8.5 to 9.6 (5 % solution)
Voir plus
Ask our AI about this Product

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentation et téléchargements

Certificats

Numéro de lotCertificate TypeDateCatalog Number(s)
A0470422Certificate of Analysis17 mai 2025447730010, 447732500
A0467526Certificate of Analysis30 janv. 2025447730010, 447732500
A0451901Certificate of Analysis02 mai 2023447730010, 447732500
A0402328Certificate of Analysis14 déc. 2022447730010, 447732500
A0417423Certificate of Analysis12 déc. 2022447730010, 447732500
5 résultats affichés, recherchez un certificat spécifique ci-dessus

Safety Data Sheets

Partager la référence catalogue, le nom ou le lien.

1x1 image pixel for data collection