Fosfato de sodio, monobásico, 98 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Fosfato de sodio, monobásico, 98 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Fosfato de sodio, monobásico, 98 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Fosfato de sodio, monobásico, 98 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Fosfato de sodio, monobásico, 98 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7558-80-7 | H2NaO4P | 119.98 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Número de catálogo 448170010
Precio (EUR)
43,18
Precio exclusivo en nuestra web
50,80
Ahorro 7,62 (15%)
Each
-
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
43,18
Precio exclusivo en nuestra web
50,80
Ahorro 7,62 (15%)
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
CAS7558-80-7
IUPAC Namesodium dihydrogen phosphate
Molecular FormulaH2NaO4P
InChI KeyAJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES[Na+].OP(O)([O-])=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Titration with HClO497.5 to 102.5 %
pH4.1 to 4.5 (5 % in water)
Ask our AI about this Product

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentos y descargas

Certificados

N.º de loteCertificate TypeDateCatalog Number(s)
A0473556Certificate of Analysis19 jun 2025448170050, 448170010
A0473555Certificate of Analysis18 jun 2025448170050, 448170010
A0473554Certificate of Analysis18 jun 2025448170050, 448170010
A0466398Certificate of Analysis26 sept 2024448170050, 448170010
A0460650Certificate of Analysis31 mar 2024448170050, 448170010
Se muestran 5 resultados, busque arriba un certificado específico

Hojas de datos de seguridad

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.

1x1 image pixel for data collection