| 51900300 | Especificaciones completas | Each | Line cord and internal receptacle, Switzerland | Contáctenos › |
Tipo de producto | Line Cord and Internal Receptacle | Material | Melamine, Tempered Safety Glass | Descripción | Line cord and internal receptacle, Switzerland | Iluminación | >1000 lx | Unit Size | Each |
|
| 51029701 | Especificaciones completas | Each | Heraguard ECO 0.9, anchura de 1000 mm, anchura interna de 920 mm, peso de 90 kg, 230 V, 50 Hz | Solicite un presupuesto |
Tipo de producto | Cabina de flujo laminar ECO | Material | Melamina, vidrio de seguridad templado | Velocidad del aire | Nivel I: De 0,15 a 0,25 m/s, nivel II: De 0,36 a 0,45 m/s | Fondo interior (imperial) | 23,03 in | Fondo interior (métrico) | 585 mm | Descripción | Heraguard ECO 0.9, anchura de 1000 mm, anchura interna de 920 mm, peso de 90 kg, 230 V, 50 Hz | Características ecológicas | Energéticamente eficiente | Altura (imperial) | 46,06 in | Altura (imperial) interior | 25,39 in | Altura (métrico) | 1170 mm | Altura (métrico) interior | 645 mm | Hertz | 50/60 Hz | Iluminación | >1000 lx | Longitud (métrico) | 810 mm | Capacidad portante (métrico) | 30 kg | Modelo | ECO 0.9 | Nivel de ruido | Nivel I: < 55; nivel II: < 60 dBA | Puertos | 3 | Consumo de energía | 270 W | Tensión | 230 V | Peso (métrico) | 90 kg | Anchura (imperial) interior | 36,22 in | Anchura (métrico) | 1000 mm | Anchura (métrico) interior | 920 mm | Unit Size | Each |
|
| 51029702 | Especificaciones completas | Each | Heraguard ECO 1.2, anchura de 1300 mm, anchura interna de 1220 mm, peso de 120 kg, 230 V, 50 Hz | Solicite un presupuesto |
Tipo de producto | Cabina de flujo laminar ECO | Material | Melamina, vidrio de seguridad templado | Velocidad del aire | Nivel I: De 0,15 a 0,25 m/s, nivel II: De 0,36 a 0,45 m/s | Fondo interior (imperial) | 23,03 in | Fondo interior (métrico) | 585 mm | Descripción | Heraguard ECO 1.2, anchura de 1300 mm, anchura interna de 1220 mm, peso de 120 kg, 230 V, 50 Hz | Características ecológicas | Energéticamente eficiente | Altura (imperial) | 46,06 in | Altura (imperial) interior | 25,39 in | Altura (métrico) | 1170 mm | Altura (métrico) interior | 645 mm | Hertz | 50/60 Hz | Iluminación | >1000 lx | Longitud (métrico) | 810 mm | Capacidad portante (métrico) | 30 kg | Modelo | ECO 1.2 | Nivel de ruido | Nivel I: < 55; nivel II: < 60 dBA | Puertos | 3 | Consumo de energía | 270 W | Tensión | 230 V | Peso (métrico) | 120 kg | Anchura (imperial) interior | 48,03 in | Anchura (métrico) | 1300 mm | Anchura (métrico) interior | 1220 mm | Unit Size | Each |
|
| 51029703 | Especificaciones completas | Each | Heraguard ECO 1.5, anchura de 1600 mm, anchura interna de 1520 mm, peso de 140 kg, 230 V, 50 Hz | Solicite un presupuesto |
Tipo de producto | Cabina de flujo laminar ECO | Material | Melamina, vidrio de seguridad templado | Velocidad del aire | Nivel I: De 0,15 a 0,25 m/s, nivel II: De 0,36 a 0,45 m/s | Fondo interior (imperial) | 23,03 in | Fondo interior (métrico) | 585 mm | Descripción | Heraguard ECO 1.5, anchura de 1600 mm, anchura interna de 1520 mm, peso de 140 kg, 230 V, 50 Hz | Características ecológicas | Energéticamente eficiente | Altura (imperial) | 46,06 in | Altura (imperial) interior | 25,39 in | Altura (métrico) | 1170 mm | Altura (métrico) interior | 645 mm | Hertz | 50/60 Hz | Iluminación | >1000 lx | Longitud (métrico) | 810 mm | Capacidad portante (métrico) | 30 kg | Modelo | ECO 1.5 | Nivel de ruido | Nivel I: < 55; nivel II: < 60 dBA | Puertos | 3 | Consumo de energía | 550 W | Tensión | 230 V | Peso (métrico) | 140 kg | Anchura (imperial) interior | 59,84 in | Anchura (métrico) | 1600 mm | Anchura (métrico) interior | 1520 mm | Unit Size | Each |
|
| 51029704 | Especificaciones completas | Each | Heraguard ECO 1.8, anchura de 1900 mm, anchura interna de 1820 mm, peso de 150 kg, 230 V, 50 Hz | Solicite un presupuesto |
Tipo de producto | Cabina de flujo laminar ECO | Material | Melamina, vidrio de seguridad templado | Velocidad del aire | Nivel I: De 0,15 a 0,25 m/s, nivel II: De 0,36 a 0,45 m/s | Fondo interior (imperial) | 23,03 in | Fondo interior (métrico) | 585 mm | Descripción | Heraguard ECO 1.8, anchura de 1900 mm, anchura interna de 1820 mm, peso de 150 kg, 230 V, 50 Hz | Características ecológicas | Energéticamente eficiente | Altura (imperial) | 46,06 in | Altura (imperial) interior | 25,39 in | Altura (métrico) | 1170 mm | Altura (métrico) interior | 645 mm | Hertz | 50/60 Hz | Iluminación | >1000 lx | Longitud (métrico) | 810 mm | Capacidad portante (métrico) | 30 kg | Modelo | ECO 1.8 | Nivel de ruido | Nivel I: < 55; nivel II: < 60 dBA | Puertos | 3 | Consumo de energía | 550 W | Tensión | 230 V | Peso (métrico) | 150 kg | Anchura (imperial) interior | 71,65 in | Anchura (métrico) | 1900 mm | Anchura (métrico) interior | 1820 mm | Unit Size | Each |
|
| 51029705 | Especificaciones completas | Each | Heraguard ECO 1.8/95, anchura de 1900 mm, anchura interior de 1920 mm, peso 220 kg, 230 V, 50 Hz | Solicite un presupuesto |
Tipo de producto | Cabina de flujo laminar ECO | Material | Melamina, vidrio de seguridad templado | Velocidad del aire | De 0,32 a 0,40 m/s | Fondo interior (imperial) | 30,9 in | Fondo interior (métrico) | 785 mm | Descripción | Heraguard ECO 1.8/95, anchura de 1900 mm, anchura interior de 1920 mm, peso 220 kg, 230 V, 50 Hz | Características ecológicas | Energéticamente eficiente | Altura (imperial) | 58,07 in | Altura (imperial) interior | 37,4 in | Altura (métrico) | 1475 mm | Altura (métrico) interior | 950 mm | Hertz | 50/60 Hz | Iluminación | >1000 lx | Longitud (métrico) | 1010 mm | Capacidad portante (métrico) | 30 kg | Modelo | ECO 1.8/95 | Nivel de ruido | Nivel I: < 55; nivel II: < 60 dBA | Puertos | 3 | Consumo de energía | 550 W | Tensión | 230 V | Peso (métrico) | 220 kg | Anchura (imperial) interior | 75,59 in | Anchura (métrico) | 1900 mm | Anchura (métrico) interior | 1820 mm | Unit Size | Each |
|
| 51900303 | Especificaciones completas | Each | Line cord and internal receptacle, UK | Contáctenos › |
Tipo de producto | Line Cord And Internal Receptacle | Material | Melamine, Tempered Safety Glass | Descripción | Line cord and internal receptacle, UK | Iluminación | >1000 lx | Unit Size | Each |
|
| 51900306 | Especificaciones completas | Each | Line cord and internal receptacle, Italy | Contáctenos › |
Tipo de producto | Line Cord and Internal Receptacle | Material | Melamine, Tempered Safety Glass | Descripción | Line cord and internal receptacle, Italy | Iluminación | >1000 lx | Unit Size | Each |
|
| 51900448 | Especificaciones completas | Each | Cable de alimentación y toma interna, Francia | Contáctenos › |
Tipo de producto | Cable de alimentación y toma interna | Material | Melamina, vidrio de seguridad templado | Descripción | Cable de alimentación y toma interna, Francia | Iluminación | >1000 lx | Unit Size | Each |
|
| 51900449 | Especificaciones completas | Each | Line cord and internal receptacle, Australia | Contáctenos › |
Tipo de producto | Line Cord and Internal Receptacle | Material | Melamine, Tempered Safety Glass | Descripción | Line cord and internal receptacle, Australia | Iluminación | >1000 lx | Unit Size | Each |
|