Primary Rat Hippocampal Neurons, Sprague Dawley
Primary Rat Hippocampal Neurons, Sprague Dawley
Gibco™

Primary Rat Hippocampal Neurons, Sprague Dawley

Gibco Primary Rat Hippocampal Neurons、Sprague Dawleyは、18日目のSprague Dawleyラット胚から単離し、凍結保存されています詳細を見る
製品番号(カタログ番号)数量
A365131 x 106 cells
製品番号(カタログ番号) A36513
価格(JPY)
51,000
キャンペーン価格
Ends: 26-Sep-2025
78,900
割引価格 27,900 (35%)
Each
お問い合わせください ›
数量:
1 x 106 cells
Ask our AI about this Product
Gibco Primary Rat Hippocampal Neurons、Sprague Dawleyは、18日目のSprague Dawleyラット胚から単離し、凍結保存されています。新鮮なニューロンに代わる柔軟ですぐに使用可能な高品質の代替品で、各バイアルには1 mLあたり100万個の細胞が含まれています。これらのニューロンは一貫して50~80%の範囲の解凍後生存率を示し、高い神経細胞純度を有し、機能性が検証されています。

高い生存率:解凍後生存率が50%以上
高純度:70%を超える神経細胞表現型
機能検証済み:自発的同調カルシウム流動およびシナプス放出活性について試験済み

研究用途にのみご使用ください。診断目的には使用できません。
仕様
セル数100万個
製品タイプラット海馬ニューロン
数量1 x 106 cells
試験済み細胞の純度、無菌性、生存率、マイコプラズマ
Age胎児
細胞タイプ神経細胞
Culture Type哺乳類細胞培養
形状凍結保存済み
ラット
Tissue海馬
Unit SizeEach
組成および保存条件
液体窒素で保存
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

ドキュメントおよびダウンロード

証明書

Safety Data Sheets

こちらの製品には複数の製品番号が設定されています。