Search Thermo Fisher Scientific
- Contáctenos
- Orden Rápida
-
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
Search Thermo Fisher Scientific
Olvídese de los tiempos de reacción largos, los costes elevados y la gran complejidad del método de preparación manual de muestras proteómicas con la plataforma de preparación automatizada de muestras Thermo Scientific™ AccelerOme™. Gracias a los reactivos y los kits suministrados de fábrica, así como a las instrucciones paso a paso en pantalla, podrá lograr, con un esfuerzo mínimo, una reproducibilidad alta y unos resultados fiables para estrategias de multiplexación sin etiquetas y con etiquetas de masas de tándem (TMT). La plataforma AccelerOme está optimizada para adaptarse al ecosistema del espectrómetro de masas Thermo Scientific™ Orbitrap™ con el objetivo de facilitar el flujo de trabajo, desde la preparación de muestras hasta el procesamiento de datos.
Descripción | Periodic Maintenance kit, end user |
Unit Size | Each |
Descripción | Con refrigeración de la bandeja |
Incluye | Detector: Espectrofotómetro UV de flujo directo en línea |
Capacidad | Sin etiqueta: 36 muestras por análisis TMT11: 33 muestras por análisis TMTPro: 32 muestras por análisis |
Ajuste de la temperatura | De 6 a 40 °C |
Unit Size | Each |
Descripción | Sin refrigeración de la bandeja |
Incluye | Detector: Espectrofotómetro UV de flujo directo en línea |
Capacidad | Sin etiqueta: 36 muestras por análisis TMT11: 33 muestras por análisis TMTPro: 32 muestras por análisis |
Unit Size | Each |
Descripción | Módulo de refrigeración de la bandeja |
Ajuste de la temperatura | De 6 a 40 °C |
Unit Size | Each |
Descripción | Replacement needle |
Unit Size | Each |
Descripción | Replacement 1 mL dilutor syringe |
Unit Size | Each |
Número de catálogo | Especificaciones | Formato | Descripción | Precio (ARS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0950-01-0013 | Each | Periodic Maintenance kit, end user | Solicite un presupuesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C0960-01-00109 | Each | Con refrigeración de la bandeja | Solicite un presupuesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C0960-01-00110 | Each | Sin refrigeración de la bandeja | Solicite un presupuesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C0960-01-00111 | Each | Módulo de refrigeración de la bandeja | Solicite un presupuesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C0950-01-01219 | Each | Replacement needle | Solicite un presupuesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1R77010-1136 | Each | Replacement 1 mL dilutor syringe | Solicite un presupuesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Las características de la plataforma de preparación automatizada de muestras AccelerOme incluyen:
Facilidad operativa de uso:
Kits disponibles en el mercado: