ART™ Reload System
ART™ Reload System
Thermo Scientific™
ART™ Reload System
Green features
Reduce waste and save benchtop and storage space with this advanced nonfiltered reload system.
製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)使用対象 (装置)モデルFit for Purpose
3502-RTPK
または、製品番号3502-RT
10 μLUniversal FitART Ultra Micro Non-FilteredCertified Quality
3101-05-RTPK
または、製品番号3101-05-RT
1000 μLUniversal FitART Non-filteredSterile
3522-RTPK
または、製品番号3522-RT
20 μLEppendorf PipetterART Ultra Micro Non-FilteredCertified Quality
3101-RTPK
または、製品番号3101-RT
1000 μLUniversal FitART Non-filteredSterile
3102-RTPK
または、製品番号3102-RT
1000 μLUniversal FitART Non-filteredCertified Quality
3102-05-RTPK
または、製品番号3102-05-RT
1000 μLUniversal FitART Non-filteredCertified Quality
3501-05-RTPK
または、製品番号3501-05-RT
10 μLUniversal FitART Non-filteredSterile
3501-RTPK10 μLUniversal FitART Non-filteredSterile
3502-05-RTPK
または、製品番号3502-05-RT
10 μLUniversal FitART Non-filteredCertified Quality
3521-05-RTPK
または、製品番号3521-05-RT
20 μLEppendorf PipetterART Non-filteredSterile
3521-RTPK
または、製品番号3521-RT
20 μLEppendorf PipetterART Non-filteredSterile
3522-05-RTPK
または、製品番号3522-05-RT
20 μLEppendorf PipetterART Non-filteredCertified Quality
3551-05-RTPK
または、製品番号3551-05-RT
200 μLUniversal FitART Non-filteredSterile
3551-RTPK
または、製品番号3551-RT
200 μLUniversal FitART Non-filteredSterile
3552-05-RTPK
または、製品番号3552-05-RT
200 μLUniversal FitART Non-filteredCertified Quality
3552-RTPK
または、製品番号3552-RT
200 μLUniversal FitART Non-filteredCertified Quality
3771-05-RTPK
または、製品番号3771-05-RT
300 μLUniversal FitART Non-filteredSterile
3771-RTPK
または、製品番号3771-RT
300 μLUniversal FitART Non-filteredSterile
3772-05-RTPK
または、製品番号3772-05-RT
300 μLUniversal FitART Non-filteredCertified Quality
3772-RTPK
または、製品番号3772-RT
300 μLUniversal FitART Non-filteredCertified Quality
製品番号(カタログ番号) 3502-RTPK
または、製品番号3502-RT
価格(JPY)
5,800
Pack of 960
お問い合わせください ›
容量(メートル法):
10 μL
使用対象 (装置):
Universal Fit
モデル:
ART Ultra Micro Non-Filtered
Fit for Purpose:
Certified Quality
Ask our AI about this Product
先進の Thermo Scientific™ ART™ ノンフィルターリロードシステムを使用して、無駄を省きベンチトップスペースや保存スペースを節約できます。このシステムは無菌性を損なうことなく環境保護に対応できるオプションを提供します。
特徴:
  • 積み重ねできるバリアチップパッケージにより、チップは下部のインサート内のオフセットホールまで通過できます
  • ブリスタースリーブのガイドレールが、チップのインサートを整列させ、ラック内への円滑な移動を可能にします
  • 外部スリーブはインサートを再充填している間、チップを外部の汚染から保護します
  • チップのパッケージオプションはプラスチック製品の廃棄を低減します
  • インサートの堅固な設計により信頼性の高いローディングが得られます
  • ロット番号と詳細情報はすべてのインサートに印刷されています
  • 注:
    RT 部品には空ラックが必要です
    限定的保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から90日間保証されます。
    内部研究への使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の限定使用に関する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。
    仕様
    清潔性宣言DNase, RNase, DNA, ATP and Endotoxin Free
    グリーン機能Fewer resources used and less waste
    長さ(ヤードポンド法)1.2 in.
    長さ(メートル法)3.13 cm
    モデルART Ultra Micro Non-Filtered
    数量4800/Cs.
    Natural
    フィルター済みNon-filtered
    Fit for PurposeCertified Quality
    使用対象 (装置)Universal Fit
    フォーマットラック
    製品ラインART
    無菌性Non-sterile
    容量(メートル法)10 μL
    Unit SizePack of 960
    Reliable tips that produce less waste and save space
    Greener alternatives
    Discover greener alternatives with Art Reload Pipette Tip Towers ›
    web-banner-9-8-22-278x123
    Fit for Purpose designations
    Gain confidence that the products you buy are ideally suited to your application. 
    Learn more ›
    Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
    This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.
    Customers who viewed this item also viewed
    ドキュメントおよびダウンロード
    証明書
    0件の結果が表示されました。 上記から特定の証明書を検索します
    こちらの製品には複数の製品番号が設定されています。