Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search Thermo Fisher Scientific

一次抗体
  • Search All
  • Popular Product Areas
  • TaqMan Assays
  • 遺伝子発現
  • 一次抗体
  • 二次抗体
  • アイソタイプコントロール抗体
  • タンパク質&ペプチド
  • Pathology Antibodies
  • ELISA キット
  • SNP ジェノタイピング
  • すべてのドキュメント&サポート
  • 分析証明書
  • SDS
  • 製品 FAQ
  • マニュアル&プロトコル
    Search button Close
            Target of Interest
            Application
            Target Species
            • お問い合わせ一覧​
            • クイックオーダー
            • サインイン
              サインイン
              アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
              • Connect Your Lab
              • アカウント
              • オーダー履歴
              • カスタム製品とプロジェクト

            Disclaimer

            Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

            Loading ...
            • Primary Antibodies ›
            • CD74 Antibodies

            NeoBiotechnologies

            CD74 (B-Cell Marker) (Transcription Regulator) Monoclonal Antibody (CLIP/7945)

            View all (89) CD74 antibodies
            Datasheet
            Protocols
            Questions & Answers
            Tech Support
            Datasheet
            Protocols
            Questions & Answers
            Tech Support

            Cite CD74 (B-Cell Marker) (Transcription Regulator) Monoclonal Antibody (CLIP/7945)

            • Antibody Testing Data (2)
            Application
            CD74 (B-Cell Marker) (Transcription Regulator) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
            Group 53 Created with Sketch.

            FIGURE: 1 / 2

            CD74 (B-Cell Marker) (Transcription Regulator) Antibody (972-MSM19-P1ABX) in IHC (P)

            Formalin-fixed, paraffin-embedded human tonsil stained with CD74 Mouse Monoclonal Antibody (CLIP/7945) at 2 µg/mL. Inset: PBS instead of primary antibody; secondary only negative control.
            View Product

            CD74 (B-Cell Marker) (Transcription Regulator) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
            CD74 (B-Cell Marker) (Transcription Regulator) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)

            Product Details

            972-MSM19-P1ABX

            Applications
            Tested Dilution
            Publications

            Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

            2 µg/mL
            -

            Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

            1-2 µg/mL
            -
            Product Specifications

            Species Reactivity

            Human

            Host/Isotype

            Mouse / IgG, kappa

            Class

            Monoclonal

            Type

            Antibody

            Clone

            CLIP/7945

            Immunogen

            Recombinant fragment of human CD74 protein (exact sequence is proprietary)

            Conjugate

            Unconjugated

            Form

            Liquid

            Concentration

            1 mg/mL

            Purification

            Protein A/G

            Storage buffer

            PBS, pH 7.4

            Contains

            no preservative

            Storage conditions

            -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

            Shipping conditions

            Ambient (domestic); Wet ice (international)

            Target Information

            HLA-DR, like other MHC class II molecules, is a transmembrane glycoprotein composed of a 36 kDa alpha chain (DRA) and 27 kDa beta chain (DRB). The alpha chain gene contains 5 exons. Exon 1 encodes the leader peptide, exons 2 and 3 encode the two extracellular domains, and exon 4 encodes the transmembrane domain and the cytoplasmic tail. DRA does not have polymorphisms in the peptide binding part and acts as the sole alpha chain for DRB1, DRB3, DRB4 and DRB5. Within the DR molecule the beta chain contains all the polymorphisms specifying the peptide binding specificities. Hundreds of DRB1 alleles have been described and typing for these polymorphisms is routinely done for bone marrow and kidney transplantation. HLA-DR is expressed primarily on antigen presenting cells such as B lymphocytes, monocytes, macrophages, thymic epithelial cells and activated T lymphocytes. Three loci, DR, DQ and DP, encode the major expressed products of the human class II region. The human MHC class II molecules bind intracellularly processed peptides, present them to T-helper cells, and have a critical role in the initiation of the immune response.

            For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

            References (0)

            Have you cited this product in a publication?
            Let us know so we can reference it here.
            Cite this product

            Bioinformatics

            Protein Aliases: CD74; CD74 antigen; CD74 antigen (invariant polypeptide of major histocompatibility complex, class II antigen-associated); CD74 molecule, major histocompatibility complex, class II invariant chain; gamma chain of class II antigens; HLA class II histocompatibility antigen gamma chain; HLA-DR antigens-associated invariant chain; HLA-DR-gamma; Ia antigen-associated invariant chain; Ia-associated invariant chain; Ii; MHC HLA-DR gamma chain; p33

            View more View less

            Gene Aliases: CD74; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA; II

            View more View less

            UniProt ID: (Human) P04233

            View more View less

            Entrez Gene ID: (Human) 972

            View more View less

            Function(s)

            beta-amyloid binding cytokine receptor activity protein binding cytokine binding MHC class II protein complex binding macrophage migration inhibitory factor binding MHC class II protein binding MHC class II protein binding, via antigen binding groove identical protein binding protein binding involved in protein folding nitric-oxide synthase binding scaffold/adaptor protein

            Process(es)

            activation of MAPK activity prostaglandin biosynthetic process positive regulation of cytokine-mediated signaling pathway positive regulation of dendritic cell antigen processing and presentation negative regulation of peptide secretion positive regulation of type 2 immune response negative regulation of mature B cell apoptotic process protein complex assembly intracellular protein transport defense response signal transduction cell proliferation immunoglobulin mediated immune response antigen processing and presentation of endogenous antigen antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class II positive regulation of B cell proliferation macrophage migration inhibitory factor signaling pathway regulation of macrophage activation negative regulation of apoptotic process negative regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator T cell selection positive thymic T cell selection negative thymic T cell selection negative regulation of T cell differentiation positive regulation of T cell differentiation positive regulation of fibroblast proliferation positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation leukocyte migration chaperone mediated protein folding requiring cofactor positive regulation of macrophage cytokine production positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of neutrophil chemotaxis negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator positive regulation of chemokine (C-X-C motif) ligand 2 production
            It has to be done as per old AB suggested Products section.
            guarantee_icon

            Performance Guarantee

            If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

            Learn more
            help_icon

            We're here to help

            Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

            Contact tech support
            オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
            • オンラインオーダー可能な製品
            • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
            • 特定商取引法に基づく表記
            • 返品について
            • 表示価格について
            • 配送料について
            サポート Plus Icon Minus Icon
            • FAQ、サポート情報
            • お問い合わせ一覧
            • サポートセンター
            • ドキュメント、証明書
            • 研究情報公開
            • Webサイトの問題を報告​
            リソース Plus Icon Minus Icon
            • ラーニングセンター
            • キャンペーン
            • イベント、セミナー
            • Blog
            About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
            • 企業情報
            • Social Responsibility (CSR)
            • お客様満足度調査
            • 採用情報 採用情報
            • ニュース
            • 商標
            Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
            • Thermo Scientific
            • Applied Biosystems
            • Invitrogen
            • Gibco
            • Ion Torrent
            • Fisher Scientific
            • Unity Lab Services
            • Patheon
            • PPD
            • 標準販売条件
            • 個人情報保護方針
            • Cookieの設定

              当WebサイトのCookie使用に関する選択

              当社と、当社の関連会社、およびベンダーは、Webサイトの運営や訪問者の識別、安全なログインの提供、Webサイトの機能を最適化するための統計情報の収集や、お客さまの関心に応じたコンテンツ提供を行うために、Cookieおよびこれに類似するテクノロジーを使用します。すべてのCookieを受け入れて直接Webサイトに移動する場合は「すべて同意」を、Cookieの種類の詳細な説明を確認し、当Webサイト上で特定のCookieを受け入れるかどうかを選択する場合は「設定の管理」をクリックしてください。
            © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
            Japan flag icon
            Japan

            Your items have has been added!


            Host server : magellan-search-green-56756dfb8b-5srp6:80/100.66.78.82:80.
            git-commit: de6905f249d25e22729e613aef254bb544bd8b7c
            git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
            git-branch: release/2.31.1-2025.06.25-1.0