Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
エンタープライズサービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Thermo Fisher Scientific
Search All
Search
Search button
Search button
Close
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
オーダー履歴
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other SLC25A22 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
SLC25A22
Gene Name:
solute carrier family 25 member 22
Gene Aliases:
EIEE3, GC-1, GC1, NET44
Chromosome Location:
Chr.11: 790475 - 798269 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.99486
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
114937
Validated
Purification
HPLC
Standard
In-Vivo Ready
Size
1 umol
5 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM-MGB | 20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
10 umol
1 umol
5 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM-MGB | 20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
10 umol
1 umol
5 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM-MGB | 20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM51331
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: SLC25A22
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
GenBank mRNA
BC023545.2
-
10
1730
4110556
Back To Top
More Information
Matching Taqman Gene Expression Assay:
Hs00368705_m1
Panther Classification:
Molecular Function -
transporter
secondary carrier transporter
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-648b49bbc4-xm8cg:80/10.239.167.213:80.
git-commit: cd89e1917689fc5870ae005717bc737506e58003
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.17.2-2024.10.99-1.0