Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
エンタープライズサービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Thermo Fisher Scientific
Search All
Search
Search button
Search button
Close
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
オーダー履歴
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other UIMC1 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
UIMC1
Gene Name:
ubiquitin interaction motif containing 1
Gene Aliases:
RAP80, X2HRIP110
Chromosome Location:
Chr.5: 176905005 - 177022640 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.232721
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
24282
Purification
HPLC
Standard
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM-MGB | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM-MGB | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM-MGB | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: UIMC1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001199297.2
NP_001186226.1
8
1596
NM_001199298.1
NP_001186227.1
7
1371
NM_001317961.1
NP_001304890.1
7
984
NM_016290.4
NP_057374.3
7
1385
XM_005265930.2
XP_005265987.1
7
1359
XM_005265932.2
XP_005265989.1
5
495
XM_005265933.2
XP_005265990.1
5
607
XM_005265934.2
XP_005265991.1
7
814
XM_005265935.2
XP_005265992.1
7
823
XM_005265936.2
XP_005265993.1
6
613
XM_006714871.2
XP_006714934.1
7
1334
XM_006714874.2
XP_006714937.1
7
798
XM_011534568.2
XP_011532870.1
7
1350
XM_011534570.1
XP_011532872.1
7
1350
XM_017009574.1
XP_016865063.1
6
1250
XM_017009575.1
XP_016865064.1
8
1062
XM_017009576.1
XP_016865065.1
5
508
XM_017009577.1
XP_016865066.1
5
560
XM_017009578.1
XP_016865067.1
6
622
XM_017009579.1
XP_016865068.1
6
522
GenBank mRNA
AF113538.1
-
3
175
AF349313.1
-
7
1327
AK023044.1
-
8
1373
BC006078.1
-
7
1292
3659756
BC032561.1
-
7
775
5578134
BX537376.1
-
7
1385
EF077642.1
-
3
387
EF077644.1
-
2
125
Back To Top
More Information
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
double-strand break repair
double-strand break repair via nonhomologous end joining
transcription, DNA-templated
response to ionizing radiation
G2 DNA damage checkpoint
positive regulation of DNA repair
negative regulation of transcription, DNA-templated
histone H2A K63-linked deubiquitination
protein binding
histone binding
K63-linked polyubiquitin binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-648b49bbc4-xm8cg:80/10.239.167.213:80.
git-commit: cd89e1917689fc5870ae005717bc737506e58003
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.17.2-2024.10.99-1.0