ImmunoCAP |
Alergia |
Alergia |
Alergia |
Alergia |
Alergia |
EliA |
Autoimunidade
|
Autoimunidade |
N/A |
Autoimunidade |
Autoimunidade |
Descrição do sistema |
Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado |
Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado |
Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado |
Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado |
Sistema de imuNãoensaio fechado totalmente automatizado |
Processando |
Lote |
Contínuo |
Contínuo |
Contínuo |
Contínuo |
Rendimento máximo |
Até 96 resultados de teste por lote |
Até 60 resultados/hora |
Até 240 resultados/hora |
Até 480 resultados/hora |
Até 960 resultados/hora |
Tipos de amostra |
Soro, plasma |
Soro, plasma |
Soro, plasma |
Soro, plasma |
Soro, plasma |
Tubos de amostra para
Rack de amostras com 10 posições |
Altura 42 a 100mm
Diâm. 10 a 16mm
|
Altura 50 a 110mm
Diâm. 10 a 17mm
|
Altura 50 a 105mm
Diâm. 10 a 17mm
|
N/A |
N/A |
Tubos de amostra para
Rack de amostras com 5 posições |
N/A |
N/A |
N/A |
Altura 70 a 105mm
Diâm. 10 a 17mm
|
Altura 70 a 105mm
Diâm. 10 a 17mm
|
Tipos de código de barras da amostra |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5
*Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8
|
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5
*Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8
|
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5
*Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8
|
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5
*Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8
|
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2 de 5
*Não deve ser usado com Phadia 200 e Phadia 1000. Phadia 200 também não validado com EAN-8
|
Diluição da amostra |
Alergia
Autoimunidade
|
Alergia
Autoimunidade
|
N/A |
Autoimunidade |
Autoimunidade |
Detecção de nível e coágulo |
Sim |
Sim |
Sim |
Sim |
Sim |
Testes de reflexo |
Sim |
Sim |
Sim |
Sim |
Sim |
Amostras STAT |
Não |
Sim |
Não |
Sim |
Sim |
Reagentes |
Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. Carregado em lote com reagentes ImmunoCAP ou EliA |
Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. |
Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. |
Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. |
Reagentes gerais ImmunoCAP e EliA disponíveis na unidade. |
Tipo de calibração |
Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA) |
Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA)
|
Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA)
|
Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA)
|
Uma curva mestra de isotipo por grupo de ensaio (IgG, IgE, IgM, IgA)
|
Estabilidade da calibração |
28 dias |
28 dias |
28 dias |
28 dias |
28 dias |
Requisitos de água para a solução de enxágue |
Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* |
Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* |
Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* |
Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* |
Água reagente para laboratório clínico (CLRW, pode ser utilizada em vez de água de tipo I e tipo II)* |
Solução de problemas e suporte remotos |
Phadia LabCommunity
|
Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity |
Temperatura operacional ambiente |
18 a 32 °C
|
18 a 32 °C |
18 a 32 °C |
18 a 32 °C |
18 a 32 °C |
Requisitos elétricos |
110 a 240V
50/60Hz
|
100 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V ±10%
50/60 Hz
|
200 V, 220 V, 230 V, 240 V±10%
50/60 Hz
|
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10%
50/60 Hz
|
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10%
50/60 Hz
|
Dimensões (AxLxP) |
55 x 80 x 60 cm (22 x 32 x 24 pol) |
186x127x75 cm com mesa
73x50x30 pol
|
215x183x105 cm
85x72x42 pol
|
195x411x135 cm
77x162x53 pol
|
195x619x135 cm
77x244x53 pol
|
Peso (vazio) |
47 kg/ 104 lb. |
220 kg / 485 lb |
688 kg / 1516 lb |
2000 kg / 4409 lb |
3342 kg / 7367 lb |