Por que escolher a Thermo Fisher Scientific como sua parceira nos diagnósticos de DII?
Reduzindo os procedimentos invasivos evitáveis.
O portfólio EliA™ DII, que inclui os testes EliA Calprotectina 2 e EliA™ ASCA de IgA e IgG (ASCA: anticorpos anti-Saccharomyces cerevisiae), é compatível com a identificação e a diferenciação das DII.
O acompanhamento de um resultado de teste EliA Calprotectina 2 positivo com os testes EliA ASCA IgA e IgG e ensaio de imunofluorescência indireta (IFA) para p-ANCA ajuda a diferenciar a doença de Crohn da colite ulcerativa, com o potencial de evitar mais exames e direcionar os procedimentos endoscópicos.9,10
Resultados nos quais você pode confiar.
A alta sensibilidade (98-99%) do teste EliA Calprotectina 2, juntamente com um valor preditivo negativo (VPN) de 98,4%, tornam o teste uma ferramenta excepcional que ajuda a descartar a doença inflamatória intestinal.7,8
Um portfólio de testes otimizado para ajudar a diferenciar doenças gastrointestinais.
O portfólio gastrointestinal EliA™* permite que você ajude a confirmar ou descartar as DII (e, depois, diferenciar a doença de Crohn da colite ulcerativa), SII, doença celíaca, sensibilidade ao glúten não celíaca e alergia a trigo.
O portfólio gastrointestinal EliA pode ser medido a partir de uma amostra em uma única passagem e nos mesmos Phadia™ Laboratory Systems totalmente automatizados.
*Testes EliA Calprotectin 2, EliA ASCA IgA and IgG, EliATM Celikey IgA and IgG, EliATM GliadinDP IgA and IgG, ImmunoCAP™ Wheat allergen, f4