ImmunoCAP |
Alergia |
Alergia |
Alergia |
Alergia |
Alergia |
EliA |
Autoinmunidad
|
Autoinmunidad |
N/A |
Autoinmunidad |
Autoinmunidad |
Descripción del sistema |
Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado |
Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado |
Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado |
Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado |
Sistema de inmuNoensayo cerrado totalmente automatizado |
Procesamiento |
Lote |
Continuo |
Continuo |
Continuo |
Continuo |
Rendimiento máximo |
Up to 96 test results per Lote |
Hasta 60 resultados por hora |
Hasta 240 resultados / hora |
Hasta 480 resultados / hora |
Hasta 960 resultados / hora |
Tipos de muestras |
Suero, plasma |
Suero, plasma |
Suero, plasma |
Suero, plasma |
Suero, plasma |
Sample Tubes for
Sample Rack w/ 10 positions |
Altura: 42-100mm
Diam. 10-16mm
|
Altura 50-110mm
Diam. 10-17mm
|
Altura 50-105mm
Diam. 10-17mm
|
N/A |
N/A |
Sample Tubes for
Sample Rack w/ 5 positions |
N/A |
N/A |
N/A |
Altura 70-105mm
Diam. 10-17mm
|
Altura 70-105mm
Diam. 10-17mm
|
Tipos de códigos de barras de las muestras |
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5
*No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8
|
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5
*No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8
|
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5
*No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8
|
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5
*No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8
|
Código 39, Código 93, Código 128, Codabar (NW-7), COOP 2 de 5*, EAN-8, Industrial 2 de 5*, Intercalado 2–5
*No válido para Phadia 200 y Phadia 1000. Phadia 200 tampoco se validó con EAN-8
|
Dilución de muestras |
Alergia
Autoinmunidad
|
Alergia
Autoinmunidad
|
N/A |
Autoinmunidad |
Autoinmunidad |
Nivel y detección de agregados |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Contranálisis |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Sí |
Muestras STAT |
No |
Sí |
No |
Sí |
Sí |
Reactivos |
Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina. Se carga por por tanda con reactivos de ImmunoCAP o EliA |
Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina |
Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina |
Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina |
Reactivos de ImmunoCAP y EliA generales disponibles en la màquina |
Tipo de calibración |
Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA). |
Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA).
|
Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA).
|
Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA).
|
Una curva de calibración por isotipo para cada grupo de ensayos (IgG, IgE, IgM, IgA).
|
Estabilidad de calibración |
28 días |
28 días |
28 días |
28 días |
28 días |
Requisitos de agua para la solución de enjuague |
Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* |
Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* |
Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* |
Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* |
Puede utilizarse agua para laboratorio clínico (CLRW)en lugar de agua de Tipo I y Tipo II.* |
Soporte y resolución de problemas remoto |
Phadia LabCommunity
|
Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity |
Temperatura ambiental de funcionamiento: |
18–32 °C
|
18–32 °C |
18–32 °C |
18–32 °C |
18–32 °C |
Requisitos eléctricos |
110-240 V
50/60 Hz
|
100 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V ±10%
50/60 Hz
|
200 V, 220 V, 230 V, 240 V±10%
50/60 Hz
|
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10%
50/60 Hz
|
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10%
50/60 Hz
|
Dimensiones (Al x An x Pr) |
55 x 80 x 60 cm (22 x 32 x 24 pulgadas) |
186x127x75 cm w/ table
73x50x30 pulgadas
|
215x183x105 cm
85x72x42 pulgadas
|
195x411x135 cm
77x162x53 pulgadas
|
195x619x135 cm
77x244x53 pulgadas
|
Peso (vacío) |
47 kg/ 104 lb. |
220 kg / 485 lb |
688 kg / 1516 lb |
2000 kg / 4409 lb |
3342 kg / 7367 lb |