ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
clear search
Search
Recent searches Clear History
Contactez-nous
Tests de laboratoire pour les maladies auto-immunes de la thyroïde
Clarifier les causes sous-jacentes
Il se peut que ces produits ne soient pas approuvés pour être utilisés dans votre pays. Veuillez contacter votre responsable local pour plus d’informations sur la disponibilité de produits spécifiques.
L’inflammation de la glande thyroïde (thyroïdite) peut conduire à son dysfonctionnement, affectant l’ensemble de l’organisme et menant à une perte de la qualité de vie.1 Les maladies auto-immunes de la thyroïde (MAIT), comme la thyroïdite de Hashimoto et la maladie de Graves, affectent jusqu’à 5 % de la population dans les pays occidentaux. Elles sont l’une des principales étiologies de l’hyperthyroïdie et de l’hypothyroïdie.1 Permettre aux cliniciens de différencier ces maladies d’une dysfonction thyroïdienne non auto-immune et de prendre des décisions de traitement bien informées contribue à améliorer les soins aux patients.1,2
La mesure des auto-anticorps dirigés contre les protéines thyroïdiennes est un élément essentiel de l’algorithme diagnostique de la thyroïdite de Hashimoto et de la maladie de Graves.1,2
Les auto-anticorps thyroïdiens les plus pertinents sont les suivants :
  • Anti-TSH-R : marqueur  sérologique spécifique pour l’identification différentielle de la maladie de Graves d’autres causes d’hyperthyroïdie et de thyrotoxicose.3
  • Anti-TPO : marqueur sérologique pour le diagnostic de la thyroïdite de Hashimoto, mais également détectable chez jusqu’à 80 % des patients atteints de la maladie de Graves. 4
  • Anti-TG : souvent détectées en même temps que les anti-TPO, mais environ 6 % des patients atteints de thyroïdite de Hashimoto ont un résultat positif pour les anti-TG.5
Pourquoi choisir Thermo Fisher Scientific comme partenaire pour le diagnostic des maladies auto-immunes de la thyroïde ?
Une aide pour détecter correctement la MAIT du premier coup
Dans les maladies telles que les MAIT, où les patients peuvent souvent présenter des symptômes vagues, la spécificité est essentielle. Avec les tests EliA™ anti-TSH-R, EliA™ anti-TPO et EliA™ anti-TG, nous proposons un panel de tests d’auto-anticorps entièrement automatisé et spécifique pour faciliter le diagnostic de la MAIT. Comparés à d’autres tests thyroïdiens automatisés, les tests de la fonction thyroïdienne EliA™ présentaient les spécificités les plus élevés (test EliA anti-TSH-R : 97,7 % ; fabricant 1 : 92,0 %, fabricant 2 : 94,0 % ; test EliA anti-TPO : 96,0 %, fabricant 1 : 94,0 %, fabricant 2 : 91,0 % ; EliA anti-TG : 94 %, fabricant 1 : 90,5 %, fabricant 2 : 94,0 %).6
Des antigènes fabriqués selon les normes les plus strictes pour garantir la pertinence clinique
Les antigènes des tests EliA anti-TSH-R et EliA anti-TPO sont produits avec un haut niveau de pureté et de reproductibilité dans un système d’expression eucaryote. Cela garantit une grande cohérence inter-lots ainsi qu’ une précision intra-lot et inter-lots maximale.
Un flux de travail optimisé
Les tests thyroïdiens EliA vous permettent de réaliser les trois dosages d’anticorps pertinents à partir d’un échantillon en une seule analyse et sur les mêmes Systèmes de Laboratoire Phadia™ entièrement automatisés. Cela signifie que vous pouvez utiliser le même contrôle positif de la thyroïde pour tous les tests thyroïdiens EliA et partager les réactifs communs, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts.
Découvrez la gamme complète EliA.
Afficher la gamme
Trouver un instrument pour réaliser les tests EliA.
Voir les Systèmes de Laboratoire Phadia
Trouvez des ressources utiles pour votre laboratoire et vos clients.
Consultez la bibliothèque de ressources
Références
  1. Rema J, Ramos JP,Dias C. Autoimmune thyroid diseases in The General Practice Guide to Autoimmune Diseases. Pabst Science Publishers, Lengerich 2012:267-271.
  2. Franco JS, Amaya-Amaya J, Anaya JM. THYROID DISEASE AND AUTOIMMUNE DISEASES. In AUTOIMMUNITY From Bench to Bedside. editors: Anaya JM, Sheonfeld Y, Rojas-Villarraga A, Levy RA, Cervera R. Bogota, Columbia: El Rosario University Press; 2013:537-561.
  3. Menconi F, Marcocci C, Marino M. Diagnosis and classification of Graves' disease. Autoimmun Rev. 2014;13(4-5):398-402.
  4. Saravanan P, Dayan CM. Thyroid autoantibodies. Endocrinol Metab Clin North Am. 2001;30(2):315-337, viii.
  5. Tozzoli R, Villalta D, Kodermaz G, Bagnasco M, Tonutti E, Bizzaro N. Autoantibody profiling of patients with autoimmune thyroid disease using a new multiplexed immunoassay method. Clin Chem Lab Med. 2006;44(7):837-342.
  6. Scientfic TF. Étude interne. Données internes. Anti-TSH-R : échantillons de sérum provenant de 100 patients atteints de la maladie de Graves et de 300 contrôles de la maladie. Anti-TPO et anti-TG : échantillons de sérum provenant de 100 patients atteints de la maladie de Graves et de 100 patients atteints de thyroïdite de Hashimoto et 200 contrôles de la maladie.