O ImmunoCAP™ Rapid™ é um teste rápido e fácil de usar no local de atendimento a ser realizado em ambientes de saúde próximos ao paciente, como consultórios médicos e enfermarias, para confirmar ou descartar alergia.1,2 Ele identifica 92 a 95 por cento dos pacientes sintomáticos sensibilizados a qualquer um dos alérgenos incluídos.3,4
ImmunoCAP Rapid Sibilância/rinite infantil |
Gato Bétula Artemísia Timothy Clara de ovo Cachorro Pólen da oliveira Parietária Ácaros Leite de vaca |
ImmunoCAP Rapid Asma/rinite adulta |
Gato Bétula Artemísia Timothy Barata Cachorro Oliveira Parietária Ácaros Mofo |
ImmunoCAP Rapid Rinite/asma 1* |
Gato Mofo Capim-de-pomar Ambrósia comum Artemísia Cachorro Barata Cedro japonês
|
*ImmunoCAP Rapid para rinite/asma 1 contém oito alérgenos diferentes.
O ImmunoCAP Rapid é um dispositivo de teste descartável de uso único.
O teste ImmunoCAP Rapid pode ser realizado independentemente da idade, dos sintomas, da atividade da doença e do medicamento anti-histamínico.
ImmunoCAP Rapid é um teste de sangue de anticorpo IgE específico que determinará se estão presentes no sangue do seu paciente os anticorpos para qualquer um dos alérgenos incluídos no teste. O teste fornecerá uma resposta clara e confiável em 20 minutos enquanto você aguarda.
Você receberá resultados comprovados e confiáveis, com boa concordância com os exames de sangue de IgE específica do ImmunoCAP.5
O ImmunoCAP Rapid está disponível em países europeus dedicados e no Japão.
O teste é uma ferramenta de avaliação de primeira linha que dá suporte aos profissionais de saúde na decisão de confirmar ou descartar alergias.1,2
Os resultados do teste devem ser interpretados no contexto do histórico clínico do paciente antes de fazer um diagnóstico. Independentemente dos resultados, recomenda-se que pacientes sintomáticos tenham o acompanhamento de um profissional de saúde.