Por que escolher a Thermo Fisher Scientific como seu parceiro para testes de vasculite associada a ANCA, Síndrome de Goodpasture e Doença anti-MBG?
O melhor teste totalmente automatizado para vasculite associada a ANCA: colocando o paciente em primeiro lugar.
Os testes EliA™ PR3S e EliA™ MPOS usam tecnologia de âncora inovadora para produzir testes totalmente automatizados com a combinação mais alta de especificidade (98,0 % e 99,3%, respectivamente) e sensibilidade (79,0% e 55,0%, respectivamente) no mercado.6 O uso do portfólio de vasculites associadas a ANCA EliA™ permite que seu laboratório ajude a diferenciar diagnósticos com segurança e a garantir que os pacientes recebam o tratamento correto mais cedo.
100% de especificidade para Síndrome de Goodpasture e Doença anti-MBG.7
O anti-MBG é um marcador diagnóstico para a Síndrome de Goodpasture e Doença anti-MBG, tornando a especificidade algo fundamental. O teste EliA GBM usa a apresentação precisa de epítopos do antígeno, uma cadeia a3-recombinante humana de colágeno tipo IV contendo o domínio NC1.8 Um estudo mostrou que isso dá ao ensaio uma especificidade excepcionalmente alta de até 100% para a Síndrome de Goodpasture e Doença anti-MBG, com desempenho clínico superior para imunofluorescência indireta no tecido renal e um ELISA usando o antígeno de MBG purificado.7 Isso leva a resultados confiáveis para orientar as decisões clínicas.
Fluxo de trabalho enxuto
Pacientes com vasculite associada a ANCA podem ter anticorpos anti-MBG e, por sua vez, muitos pacientes com Síndrome de Goodpasture/Doença anti-MBG podem ter anticorpos contra MPO-ANCA.4 O uso de testes EliA™ para essas doenças permite que você se beneficie das eficiências de realizar todos os três testes de anticorpos relevantes, a partir de uma amostra, em uma única corrida, nos mesmos Phadia™ Laboratory Systems totalmente automatizados. Com a funcionalidade de acesso aleatório, você pode adicionar testes à medida que eles chegam, minimizando, assim, o tempo de resposta. Você também pode economizar tempo e custos utilizando a calibração mensal por método e compartilhando reagentes comuns do sistema.