O ImmunoCAP™ Total IgE mede a quantidade total de IgE circulante em amostras de soro ou plasma humano.1 Os anticorpos IgE podem aparecer como resultado da sensibilização a alérgenos. Em muitos pacientes com asma, rinite ou dermatite atópica devido a alergia, a concentração de IgE total pode ser elevada.1,3-5
O ImmunoCAP Total IgE é um teste totalmente quantitativo que fornece níveis precisos de IgE circulante dentro de uma ampla faixa de medição entre 2 e 5000 kU/L.1 Para pacientes com baixos níveis séricos de IgE, o ImmunoCAP Total IgE Low Range oferece medição quantitativa entre 0,1 e 100 kU/L.2