Julia, uma menina de 5 anos de idade com histórico de alergia ao ovo, visita seu médico depois de comer bolo em uma festa de aniversário. Sua mãe relata que Julia não apresentou uma reação aparente após esse evento e está imaginando se a menina superou sua alergia.
O médico de Julia realiza um histórico clínico completo e um exame físico, e decide fazer os testes sanguíneos usando o alérgeno completo da clara de ovo e os componentes do ovo.
Os pais de Julia excluíram o ovo de sua dieta. Veja como testes de IgE específica podem ajudar a determinar se agora ela pode tolerar o ovo.
Esses resultados, juntamente com o histórico e os sintomas do paciente, ajudam a confirmar o diagnóstico.
Teste | Tipo | Resultados de Julia |
Clara de ovo | Alérgeno completo | 6,4 |
Gal d 1 (ovomucoide) | Componente de alérgeno | <0,10 |
Gal d 2 (ovalbumina) | Componente de alérgeno | 5,42 |
A falta de sensibilização da IgE ao Gal d 1 (ovomucoide) de Julia indica que ela pode ingerirovo extensivamente cozido.1 Uma provocação com ovo cozido (por exemplo, bolo) pode ser indicada.
PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE
ACOMPANHAMENTO
As pessoas, lugares e eventos descritos nestes estudos de caso e fotografias não representam pacientes reais e não estão associados de nenhuma forma à Thermo Fisher Scientific.