Plate Media for Environmental Monitoring
从最新的接触碟和沉降碟技术中选择
我们的表面接触和沉降碟专为环境监测工作流程配制,提供辐照灭菌和非辐照灭菌两种形式,进行了广泛的质控检测和效期研究,以确保实现符合 EP/JP/USP 要求的最佳性能。
索取更多信息   查看全部产品
作为无菌药品或产品的生产商、分销商或供应商,或作为调制药房,确保洁净室的无菌性对您的成功至关重要。由于要满足法规要求和交付期限,您不能在质量上妥协。
借助我们的环境监测解决方案,您将体验到严格的洁净室标准所需的优质性能和服务。
作为领先的微生物学解决方案供应商,我们拥有备受赞誉的经验、无与伦比的支持、创新的技术和全面的产品——使我们成为首屈一指的微生物学合作伙伴。
质量
质量
使用最高质量的原料和组分制成并进行测试,以确保一致、可重现的结果和生长性能。
无菌保证
无菌保证
在具有100级(ISO 5 级)工作区的10,000级(ISO 7 级)洁净室中生产,可提供卓越的无菌保证。
无与伦比的安全性
无与伦比的安全性
密封在耐 VHP 包装中,以防止意外打开和运输过程中减少破损或意外开盖和污染。
快速、可靠的交付
快速、可靠的交付
在美国和欧洲两地生产,设有区域受控仓库,能够提供可靠的培养基次日交付服务。
新三层包装胰蛋白胨大豆琼脂接触碟和沉降碟
New Triple Wrap Sterile Tryptic Soy Agar
密封、无菌、安全
Thermo Scientific™ 三层包装平板设计用于最严格的无菌环境,拥有最新的质量保障技术。从透明的三层包装到二维条形码,再到确保更长的保质期——单批次产品生产数量多——这是实现卓越环境监测的明智选择。
三层包装产品:
产品描述
储存条件
产品规格
订购代码
生产国/地区
三层无菌包装胰蛋白酶大豆琼脂
含卵磷脂、聚山梨醇酯80、硫代硫酸钠、L-组氨酸
2-25°C
117天
带 2D 条形码的接触碟
100个平板(10包,每包 1 x 10 个平板)
R111TW1
美国
接触碟
100个平板(10包,每包 2 x 5 个平板)
PO5511D
德国
带 2D 条形码的沉降碟
100个平板(10包,每包 1 x 10 个平板)
R111TW2
美国
沉降碟
100个平板(10包,每包 2 x 5 个平板)
PO5501B
德国
三层无菌包装胰蛋白胨大豆琼脂
带 2D 条形码的沉降碟
100个平板(10包,每包 1 x 10 个平板)
R111TW3
美国
沉降碟
100个平板(10包,每包 2 x 5 个平板)
PO5500B
德国
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:40
Loaded: 6.14%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:40
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    保证合规,绝不妥协
    了解用于环境监测的 Thermo Scientific 平板培养基如何为您的无菌产品提供更好的保证。
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 4:27
    Loaded: 3.68%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 4:27
    1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      密封、无菌、安全
      了解如何使用 Thermo Scientfic 三层包装平板监测您最关键的生产环境。
      查看环境监测解决方案手册
      下载手册
      Environmental Monitoring
      通过环境监测确保安全和设施正常运转
      了解制药实验室在保持低成本和高质量的同时遵守美国药典 (USP) 1116 要求的简单实用的方法。
      下载疑难解答
      为制药微生物学带来更多贡献
      从原料到成品,我们完整的端到端工作流程意味着您可以放心地实现合规并保持,我们的产品质量和专业知识随时为您提供支持。
       查看制药能力手册
      了解有关我们完整解决方案的更多信息:
      原料
      无菌工艺控制
      微生物鉴定
      无菌检测
      质控检测
      了解更多
      了解更多
      了解更多
      了解更多
      了解更多