キナーゼおよびホスタファーゼ仲介シグナル伝達におけるお客さまの研究力を強化します
Pro-Q® Diamondは、タンパク質とペプチドに存在するリン酸基を、抗体や放射性物質を用いることなく、ゲルまたはブロット、マイクロアレイで直接選択的に染色する画期的な蛍光技術です。リン酸基は直接認識されるので、プロテオーム全体におけるリン酸化変化が一目でわかり、シグナル伝達に関与しているタンパク質を効率的にスクリーニングすることが可能です。多様性に富んだPro-Q® Diamondの技法は、リン酸化ペプチドのハイスループット分離、液体クロマトグラフィー、 EZQ™リン酸化タンパク質とリン酸化ペプチド定量法アッセイにも使用されています。Pro-Q® Diamond技法で研究を強化でき、迅速に結果を得ることができます。
  • リン酸化タンパク質およびリン酸化ペプチドの直接検出と分離
  • 抗体なし
  • 放射性なし
  • 質量分析計との互換性
ポリアクリルアミドゲルおよびブロット上のリン酸化タンパク質を検出
Pro-Q® Diamond リン酸化タンパク質染色は、単一タンパク質またはプロテオーム全体のリン酸化の解析に最適です。Pro-Q® Diamondリン酸化タンパク質ゲル染色は、1Dおよび2Dゲルの双方とともに使用でき、質量分析にも完全に適合しています。Pro-Q® Diamondリン酸化タンパク質ゲル染色に加えて、弊社製キットの一部には、SYPRO® Ruby total-protein stainおよびPeppermintStick™ phosphoprotein molecular weight standardが含まれており、お客様の実験で追加のコントロールとして利用できます。弊社では、Pro-Q® Diamond Phosphoprotein Blot Stain Kitをご提供します。これはPVDFまたはニトロセルロースメンブレン上のリン酸化タンパク質を検出する上で最適です。
2Dゲルは、まずPro-Q® Diamond phosphoprotein gel stain で染色し、その後SYPRO® Ruby protein gel stainで染色しました。ゲルのこのセクションでは、コンピュータで2つの染色パターンを重ね合わせることにより、リン酸化タンパク質(マジェンタ)、および非リン酸化タンパク質(グリーン)の存在が明らかになります。シグナルが重複する部分は、グレー表示されます。
マイクロアレイ上でリン酸化タンパク質を検出
Pro-Q® Diamond phosphoprotein/phosphopeptide microarray stain は、マイクロアレイ上のリン酸化タンパク質またはペプチドを直接検出します。抗体またはアジオアイソトープは不要です。タンパク質アレイ上のキナーゼターゲットを識別するために染色することが可能です。あるいはペプチド基質を使ってお客様自身のキナーゼ識別アレイを作製することもできます。この製品はポリアクリルアミドゲル表面を持つマイクロアレイで最適に機能します。
Pro-Q® Diamond Phosphopeptide/Phosphoprotein Microarray Stainキットを使用したキナーゼターゲットペプチドマイクロアレイ上のカゼインキナーゼ解析
リン酸化タンパク質とリン酸化ペプチドの定量
EZQ™ Phosphoprotein and Phosphopeptide Quantitation Kitを用いると、一度に最大96サンプルまでの定量が迅速かつ容易に行えます。このアッセイの革新的なフォーマットにより、界面活性剤、還元剤、尿素、及び1%までのキャリアアンホライトの存在下でわずか1mlのサンプルから正確な定量が確実に行えます。これらのキットは、クロマトグラフィーの実行中またはタンパク質サンプルのIEF分画の後のホスファターゼとキナーゼの活性測定およびリン酸化タンパク質またはリン酸化ペプチドの相対濃度のモニタリングに最適です。
EZQ™ リン酸化ペプチド定量キット
磁気ビーズを使用して溶液からリン酸化ペプチドを分離
Captivate™ Microscale Phosphopeptide Isolationキット は、抗体を使用せずに複合溶液からリン酸化ペプチドを分離するための高度に選択的な手法を提供します。このテクノロジーは、液体クロマトグラフィーまたは質量分析の前のリン酸化ペプチドの単離に最適です。この最新の手法は、単一サンプルまたはハイスループットでの使用に適しています。
Captivate™ Microscale Phosphopeptide Isolation Kit を使用した、リン酸化ペプチドの定量のための選択的分離約550 pmol のリン酸化ペプチドを含む9種類のペプチドのスタンダード混合液をCaptivate™フェロフルード・リン酸化ペプチド結合試薬400 mg でインキュベートしました。次に、開始時の混合、上清、溶出液をHPLCで分析しました。
Pro-Q® Diamond LC Phosphopeptide Detectionキット
弊社のPro-Q® Diamond LC Phosphopeptide Detectionキット は、蛍光試薬でリン酸化ペプチドを標識し、非リン酸化ペプチドの中からリン酸化ペプチドを選択的に検出するための高感度な手法を提供します。同時に、リン酸化ペプチドの滞留時間が変更されるため、識別および精製が容易になります。このキットは、質量分析の前処理としてのリン酸化ペプチドの分離操作に最適です。
Pro-Q® Diamond LCリン酸化ペプチド検出試薬は、 β-カゼインのトリプシン消化物中にあるリン酸化ペプチドに結合しますが、これは、HPCL分画中に550 nm の励起光を用いて明らかにされます。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.