Allergien im Herbst
Ursachen, Symptome und Tests 
Die Schule fängt wieder an, die Blätter verfärben sich, und die Luft ist frisch. Die Pollen des Frühjahrs und Sommers gehen zurück, die Insekten werden weniger und das Wetter wird kühler. Sie denken vielleicht, dass Sie in dieser Zeit keine Allergien zu befürchten haben, aber das ist nicht der Fall.
 Frau beim Wandern | Herbstallergien
Was sind die Ursachen für Allergien im Herbst?
Der Herbst ist die Hauptzeit für wichtige Allergene – die Kräuterpollen. Vor allem Beifuß und Ambrosia sind im Herbst die häufigsten Allergieauslöser, wobei die Pollenbelastung Anfang bis Mitte September am höchsten ist.1 Weitere Kräuter, die im Herbst einen Niesreiz auslösen können, sind Glaskraut, Gänsefuß und Wegerich.1
Um eine Allergie gegen diese Allergene zu entwickeln, müssen Sie ihnen zunächst ausgesetzt sein.2,3 Wenn sich eine Allergie entwickelt, produziert Ihr Körper als Immunreaktion IgE-Antikörper, da er das Allergen als Eindringling betrachtet, was Ihre Allergiesymptome verursacht.2
Baum-, Gräser- und & Kräuterpollen
Neben Ambrosia und Beifuß können je nach Region auch Pollen von Ulmen, Glaskraut, Gänsefuß, Wiesenrispengras und Lieschgras bis in die Herbstmonate durch die Luft fliegen. Beachten Sie, dass die Arten von Bäumen, Gräsern und Kräutern, die blühen und Symptome verursachen, je nach Region unterschiedlich sein können.
Schimmelpilze
Schimmelpilz, auch Mehltau genannt, findet sich draußen auf Pflanzen und im Wasser, aber auch in Innenräumen wie Bad und Küche. Ein nasses, regnerisches Frühjahr kann ein schnelles Pflanzenwachstum fördern, das über den Sommer hinaus andauern kann. Dies kann zu einer Zunahme der Schimmelbildung führen und Symptome verursachen, die bis in den Herbst hinein andauern können.
Hand mit Ambrosia | Herbstallergien
Ambrosia und Beifuß sind die häufigste Ursachen für Herbstallergien.
Diese Pflanzen, die in vielen Regionen vorkommen, geben während ihrer Blütezeit, meist von August bis November, winzige Pollenkörner in die Luft ab.1 Jede Pflanze lebt nur eine Saison. Aber eine Pflanze kann bis zu 1 Milliarde Pollenkörner produzieren!4 Diese Pollenkörner sind leicht und können weite Strecken zurücklegen, so dass sie leicht eingeatmet werden können. Die Belastung durch Kräuter-Pollen ist in der Regel in den Morgenstunden am höchsten, wenn die Luft kühler und ruhiger ist, kann aber auch den ganzen Tag über anhalten.
Symptome der Allergie im Herbst
Während der Sommer in den Herbst übergeht, werden Sie vielleicht feststellen, dass Sie immer wieder niesen und schniefen müssen. Allergiesymptome im Herbst können, wie andere saisonale Allergiesymptome, auch, von mild bis schwerwiegend variieren und sowohl im Freien als auch in Innenräumen auftreten.
Zu den häufigen Anzeichen und Symptomen des Frühherbstes gehören:
Laufende Nase Pfeifende Atmung
Vermehrter Tränenfluss Kopfschmerzen
Niesen Juckende Augen, Nase oder Rachen
Husten Dunkle Ringe unter den Augen
Herbstallergietests und -behandlung
Ein Test auf Allergien im Herbst und ein effektiver Umgang mit Allergiesymptomen im Herbst gehören zusammen wie Kürbis und Gewürz. Um eine Linderung der Allergiesymptome zu erreichen, müssen Sie zunächst wissen, was die Reaktionen auslöst.
Wie kann man sich auf Allergien im Herbst testen lassen?
In dieser Zeit des Wandels ist es an der Zeit, mehr über die Ursachen Ihrer Beschwerden zu erfahren, ohne auf einen Termin bei einem Facharzt zu warten. Eine Möglichkeit, sich auf eine allergische Sensibilisierung testen zu lassen, besteht darin, mit einem Arzt über einen spezifischen IgE-Bluttest zu sprechen. Mit diesem Test wird die Menge der allergenspezifischen IgE-Antikörper (IgE) in Ihrem Blut gemessen. Je nach Konzentration der verschiedenen Antikörper kann der Arzt Ihnen helfen, mögliche Ursachen für die Symptome zu finden und zu verstehen.
Arzt spricht mit Patientin | Herbstallergien
Illustration von Blättern, die auf ein Haus fallen
Tipps für den Umgang mit Allergien im Herbst
Erarbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Arzt Strategien, um die Auslöser für Ihre Herbstallergie zu vermeiden:1
  1. Achten Sie auf den Pollenflug, denn im Herbst sind die Pollen an den Vormittagen in der Regel stärker vertreten.
  2. Halten Sie an pollenreichen Tagen Fenster und Türen zu Hause und im Auto geschlossen.
  3. Wechseln Sie Ihre Kleidung, nachdem Sie im Freien gearbeitet oder gespielt haben.
  4. Tragen Sie eine Filtermaske, wenn Sie den Rasen mähen oder im Freien arbeiten.
Weitere Tipps zum Reduzieren der Exposition für jede Art von Allergie finden Sie in den Allergen-Infoblättern.
Familie spielt im Laub
Allergien im Herbst lassen sich in den Griff bekommen
Wirken Antihistaminika nicht? Sie sind nicht immer die beste Wahl, wenn Sie nicht wissen, gegen was Sie allergisch sind.
percent icon
Tatsächlich ergab eine Studie, dass 65 % der Personen mit Allergiesymptomen, die Antihistaminika anwendeten, nicht allergisch waren. Das bedeutet, dass sie möglicherweise Geld und Zeit verschwenden, um Linderung zu finden.6
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über einen spezifischen IgE-Bluttest, um die Ursache Ihrer Allergiesymptome im Herbst zu klären und Ihre Reise zur Linderung zu beginnen.
Informationen für Ärzte
Spezifische IgE-Tests für Allergien im Herbst
Für Ärzte: Klicken Sie unten, um mehr darüber zu erfahren, wie spezifische IgE-Bluttests bei der Diagnostik saisonaler Allergien helfen können.
Artikel und Leitlinien für die Praxis
Sehen Sie sich die Artikel und Leitlinien für allergische Rhinitis an, die Sie bei Patienten während der Allergiesaison im Herbst beobachten können.
Arzt mit kindlichem Patienten | Herbstallergien
Allergenlexikon
Entdecken Sie unser Allergenlexikon, eine leicht zugängliche Informationsquelle, die Auskunft darüber gibt, welche Pollen saisonale Allergien auslösen können, wie sie sich auf Nahrungsmittelallergien auswirken und die Behandlungspläne von Patienten beeinflussen können.
  1. https://acaai.org/allergies/allergic-conditions/seasonal-allergies/. Aufgerufen im März 2024.
  2. Yoo Y, Perzanowski MS. Allergic sensitization and the environment: latest update. Curr Allergy Asthma Rep. Okt 2014;14(10):465.
  3. Cox L, Williams B, Sicherer S, Oppenheimer J, Sher L, Hamilton R, Golden D; American College of Allergy, Asthma and Immunology Test Task Force; American Academy of Allergy, Asthma and Immunology Specific IgE Test Task Force. Perlen und Fallstricke der Allergiediagnostik: Bericht der American College of Allergy, Asthma and Immunology/American Academy of Allergy, Asthma and Ihttps://aafa.org/allergies/types-of-allergies/pollen-allergy/ragweed-pollen/mmunology Specific IgE Test Task Force. Ann Allergy Asthma Immunol. 2008 Dec;101(6):580-92.
  4. https://aafa.org/allergies/types-of-allergies/pollen-allergy/ragweed-pollen/. Aufgerufen im April 2024.
  5. https://acaai.org/allergies/allergic-conditions/ragweed-allergy/. Aufgerufen im April 2024.
  6. Szeinbach SL, Williams B, Muntendam P, O'Connor RD. Identification of allergic disease among users of antihistamines. J Manag Care Pharm. Mai-Juni 2004;10(3):234-8.