Search Thermo Fisher Scientific
Os sistemas de PCR QuantStudio 3 e 5 em tempo real são calibrados de fábrica para instalação rápida e uso imediato. Esses sistemas detectam diferenças na quantidade de alvos até o mínimo de 1,5 vezes, permitem o monitoramento remoto e apresentam módulos de análise Applied Biosystems na nuvem opcionais e compartilhamento de dados.
Projetados para usuários novos e experientes, eles suportam consumíveis de 96 poços (0,2 ml ou 0,1 ml) ou 384 poços (somente QS5). Os sistemas também apresentam recursos multiplex para até 6 alvos e software para permitir a conformidade com a norma 21 CFR Parte 11.
Esse instrumento compacto pode ser configurado isoladamente ou com um computador para atender a qualquer necessidade do laboratório.
Os modelos de protocolo pré-otimizados minimizam o treinamento de novos usuários
Blocos com 96 poços da Applied Biosystems contam com a tecnologia VeriFlex com três ou seis zonas de temperatura independentes para controle e otimização precisos da temperatura.
Permite monitorar remotamente suas corridas, analisar rapidamente conjuntos de dados complexos, armazenar resultados em um espaço seguro e compartilhá-los on-line com segurança
Opções de 96 poços (bloco de 0,1 ml), 96 poços (bloco de 0,2 ml) e 384 poços
Pacote de segurança, auditoria e assinatura eletrônica incluído
Maximize o desempenho de seus sistemas QuantStudio 3 e 5 com os seguintes kits de calibração.
Categoria | Especificação | QuantStudio 3 system | QuantStudio 3 system |
---|---|---|---|
Tipo | Blocos fixos | ![]() | ![]() |
Eficiência e rendimento | Dimensões reduzidas | ![]() | ![]() |
Multiplex | Até 4 | 96 poços até 6 384 poços até 5 | |
Controle de temperatura VeriFlex | 3 zonas | 6 zonas (somente blocos de 96 poços) | |
Conexão direta com o sistema habilitado para nuvem | ![]() | ![]() | |
Tela sensível ao toque totalmente funcional | ![]() | ![]() | |
Memória integrada | Sim >, 2.000 corridas | Sim >, 2.000 corridas | |
Recursos para auxiliar na conformidade com 21 CFR Parte 11 | Segurança | Pacote de segurança, auditoria e assinatura eletrônica incluído | |
Dimensões | 40 x 27 x 50 cm (A x L x D) | 40 x 27 x 50 cm (A x L x D) | |
Maximize o tempo de atividade | Ajuda inteligente | ||
Calibração mínima para facilitar a manutenção | ![]() | ![]() | |
Suporte | Instalação na fábrica por engenheiros de serviço de campo treinados profissionalmente (depende da região) | ![]() | ![]() |
Pacote de treinamento prático SmartStart Orientation | ![]() | ![]() | |
Solução de problemas e resolução mais rápidas com a ferramenta Smart Remote Support | ![]() | ![]() |
Para uso em pesquisas somente. Não deve ser usado em procedimentos diagnósticos.