Search Thermo Fisher Scientific
Die QuantStudio 3 und 5 Real-Time-PCR-Systeme sind werkseitig kalibriert, sodass sie schnell installiert und sofort eingesetzt werden können. Diese Systeme erkennen Unterschiede in der Zielmenge bis zum 1,5-Fachen, ermöglichen die Fernüberwachung und bieten optionale Cloud-basierte Applied Biosystems Analysemodule und Datenfreigabefunktionen.
Sie wurden für neue wie auch erfahrene Anwender entwickelt und unterstützen 96-Well-Verbrauchsmaterialien (0,2 ml oder 0,1 ml) oder 384-Well-Verbrauchsmaterialien (nur QS5). Die Systeme verfügen außerdem über Multiplexing-Funktionen für bis zu 6 Ziele und Software zur Sicherstellung der Konformität mit 21 CFR Part 11.
Dieses kompakte Gerät kann als eigenständiges Gerät oder mit einem Computer konfiguriert werden, um allen Laboranforderungen gerecht zu werden.
Voroptimierte Protokollvorlagen minimieren den Schulungsbedarf neuer Anwender
Applied Biosystems 96-Well-Blöcke verfügen über die VeriFlex Technologie mit drei oder sechs unabhängigen Temperaturzonen zur präzisen Temperaturregelung und -optimierung.
Ermöglicht Ihnen die Fernüberwachung Ihrer Läufe, die schnelle Analyse anspruchsvoller Datensätze sowie die sichere Speicherung und Online-Freigabe der Ergebnisse
96-Well (0,1-ml-Block), 96-Well (0,2-ml-Block) und 384-Well-Block
Inklusive Sicherheits-, Auditierungs- und E-Signatur-Paket
Maximieren Sie die Leistung Ihrer QuantStudio 3 und 5 Systeme mit folgenden Kalibrierkits.
Kategorie | Spezifikation | QuantStudio 3 System | QuantStudio 5 System |
---|---|---|---|
Format |
Fixierte Blöcke | ![]() |
![]() |
Effektivität und Produktivität |
Geringer Platzbedarf | ![]() |
![]() |
Multiplexing |
Bis zu 4 | 96-Well max. 6 384-Well max. 5 |
|
VeriFlex Temperatursteuerung |
3 Zonen | 6 Zonen (nur 96-Well-Blöcke) | |
Direkte Verbindung zum Cloud-fähigen System | ![]() |
![]() |
|
Voll funktionsfähiger Touchscreen | ![]() |
![]() |
|
Integrierter Speicher | Ja, >2K Läufe | Ja, >2K Läufe |
|
Funktionen zur Unterstützung der Konformität mit 21 CFR Part 11 |
Sicherheit | Inklusive Sicherheits-, Auditierungs- und E-Signatur-Paket | |
Abmessungen |
40 x 27 x 50 cm (H x B x T) | 40 x 27 x 50 cm (H x B x T) | |
Maximierte Laufzeit |
Smart Help |
||
Vereinfachte Wartung durch minimalen Kalibrieraufwand |
![]() |
![]() |
|
Support |
Vor-Ort-Installation durch professionell geschulte Kundendiensttechniker (Regionalabteilung) |
![]() |
![]() |
SmartStart Einführung - Praktische Schulung |
![]() |
![]() |
|
Schnellere Fehlersuche und Problembehebung mit Smart Remote Support | ![]() |