Charlie 是一名有蛋類過敏病史的 5 歲男童,因最近意外誤食了蛋類卻未產生過敏反應,而向醫療人員尋求解答。他的父親回報說 Charlie 吃了含有蛋類成分的雪酪,卻沒有出現任何過敏症狀。
負責 Charlie 的醫療人員檢視了他全部的臨床病史,並對其進行身體檢查,然後決定以可反映其組成的蛋白成分進行檢測。
Charlie 在嬰兒時期確診對蛋類過敏,但近來食用蛋類時卻沒有出現過敏反應。為什麼會這樣?
Charlie 1 歲時的檢測結果:
檢測 | 類型 | Charlie 的結果 |
---|---|---|
蛋白 | 完整過敏原 | +4 |
檢測 | 類型 | Charlie 的結果 |
---|
檢測 | 類型 | Charlie 的結果 |
---|---|---|
蛋白 | 完整過敏原 | 18 |
Gal d 1 (類卵黏蛋白) | 過敏原成分 | 9.4 |
Gal d 2 (卵白蛋白) | 過敏原成分 | 4.1 |
Gal d 3 (伴白蛋白) | 過敏原成分 | 2.4 |
Gal d 4 (溶菌酶) | 過敏原成分 | <0.1 |
檢測 | 類型 | Charlie 的結果 |
---|
Charlie 3 歲時的檢測結果:
檢測 | 類型 | Charlie 的結果 |
---|---|---|
蛋白 | 完整過敏原 | +3 |
檢測 | 類型 | Charlie 的結果 |
---|
檢測 | 類型 | Charlie 的結果 |
---|---|---|
蛋白 | 完整過敏原 | 13 |
Gal d 1 (類卵黏蛋白) | 過敏原成分 | 8.2 |
Gal d 2 (卵白蛋白) | 過敏原成分 | 2.0 |
Gal d 3 (伴白蛋白) | 過敏原成分 | 2.0 |
Gal d 4 (溶菌酶) | 過敏原成分 | <0.1 |
檢測 | 類型 | Charlie 的結果 |
---|
之前的醫療人員建議 Charlie 繼續禁食所有形式的蛋類。
這些檢測結果加上患者的病史和症狀,可協助確認診斷結果。
檢測 | 類型 | Charlie 的結果 |
---|---|---|
蛋白 | 完整過敏原 | 2.3 |
Gal d 1 (類卵黏蛋白) | 過敏原成分 | 1.1 |
Gal d 2 (卵白蛋白) | 過敏原成分 | 2.1 |
Gal d 3 (伴白蛋白) | 過敏原成分 | 1.5 |
Gal d 4 (溶菌酶) | 過敏原成分 | <0.1 |
檢測 | 類型 | Charlie 的結果 |
---|
Charlie 對類卵黏蛋白 (Gal d 1) 逐漸降低的致敏化反應,顯示他對蛋類過敏的症狀正在緩解。1,2 建議先對加熱/烘焙蛋類進行食物激發試驗,以確定 Charlie 是否能接受這些形式的雞蛋。
更精確的診斷
醫療人員管理計畫
後續追蹤
這些個案研究和照片中呈現的人物、地點和事件,並不代表真實患者,也與 Thermo Fisher Scientific 沒有任何關係。