Recent searches Clear History
聯絡我們
ANCA 相關血管炎的實驗室檢測
為治療決策建立信心
這些產品可能無法進口至您的國家。請聯繫您的銷售代表取得特定產品供貨情形的相關資訊。
自體免疫相關的血管炎疾病可能會危及生命,其涉及了血管的發炎反應。這些疾病包括了肉芽腫性多血管炎 (GPA) 和顯微性多血管炎 (MPA),其與抗嗜中性白血球細胞質抗體 (ANCA) 相關。1,2 這兩種疾病都可能有危及生命的發作,必須立即治療。
臨床及實驗室評估非常重要,能提供疾病的全貌,並協助辨識特異性類型的血管炎。血管炎之準確診斷 至關重要。因治療 往往具侵入性,所以確保準確之診斷才能為患者帶來最佳結果。3,4  
抗腎小球基底膜 (GBM) 疾病,亦稱作 Goodpasture 症候群,為造成腎臟和肺臟微血管床發炎反應的一種罕見狀況。5 ANCA 造成之血管炎的部分病患也會有 GBM 抗體及不同之疾病預後,視其抗 GBM 含量而定。2,4
抗 PR3、抗 MPO  及抗 GBM 之平行檢測對鑑別診斷來說至關重要,如此才能為這些經常住院的病患快速作出治療決定。2  
為何要選擇 Thermo Fisher Scientific 成為您檢測 ANCA 相關血管炎、Goodpasture 症候群和抗 GBM 疾病的夥伴呢?
領先、全自動化的 ANCA 相關血管炎檢測—將病患放在第一位。
EliA™ PR3S  和  EliA™ MPOS  檢測使用 創新的尖端科技 ,以產出全自動檢測,在市面上有最高的特異性  (分別為 98.0 % 和 99.3%) 及靈敏度 (分別為 79.0% 和 55.0%)之組合。6 使用  EliA™ ANCA 相關血管炎產品組合,讓您的實驗室能更自信地協助鑑別診斷,有助於確保病患即早接受到正確之治療。
精簡的工作流程
ANCA 相關血管炎患者可能具有抗 GBM 抗體且反之亦然,許多 Goodpasture 症候群 / 抗 GBM 疾病患者可能具有抗 MPO-ANCA 之抗體。4 運用  EliA™  檢測於這些疾病上,您將能享受到自一個樣本、一次操作、在同一台全自動化 Phadia™  實驗室系統上執行三種相關抗體檢測的效率。具備隨機存取功能,您可以在檢測抵達時新增檢測, 從而 減少檢驗報告時間。透過利用各分析法的每月校正,您也可以節省時間和成本,並共享系統的共同試劑。
探索完整的 EliA 產品套組。
檢視產品套組
查看可執行 EliA 檢測的儀器。
檢視 Phadia 實驗室系統
為您的實驗室及客戶找到實用的資源。
造訪資源庫
參考資料
  1. Bossuyt X, Rasmussen, N, van Paassen, P., Hellmich, B. et al. A multicentre study to improve clinical interpretation of proteinase-3 and myeloperoxidase anti-neutrophil cytoplasmic antibodies.Rheumatology 2017;56(9):1533-1541. 
  2. Damoiseaux J, Heijnen I, Van Campenhout C, Eriksson C et al. An international study on anti-neutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) testing in daily practice.Clin Chem Lab Med 2017; aop. 
  3. Solans-Laqué R, Fraile, G, Rodriguez-Carballeira, M, Caminal, L et al.Clinical characteristics and outcome of Spanish patients with ANCA-associated vasculitides: Impact of the vasculitis type, ANCA specificity, and treatment on mortality and morbidity.Medicine 2017;96(8): e6083. 
  4. McAdoo SP, Tanna A, Hruskova Z, Holm L et al.Patients double-seropositive for ANCA and anti-GBM antibodies have varied renal survival, frequency of relapse, and outcomes compared to single-seropositive patients.Kidney Int 2017; 92(3):693–7.
  5. McAdoo SP, Pusey CD.Anti-Glomerular Basement Membrane Disease.Clin J Am Soc Nephrol 2017; 12(7): 1162–1172.
  6. Thermo Fisher Scientific Internal Study, comparing EliA PR3S test and EliA MPOS test with 5 and 7 other methods, respectively.Sensitivity of EliA PR3S test calculated from 100 GPA sera; sensitivity of EliA MPOS test calculated from 80 MPA sera.Specificity of both tests calculated using 150 disease controls.
  7. Sinico R A, Radice A, Corace C, Sabadini E, Bollini B. Anti-glomerular basement membrane antibodies in the diagnosis of Goodpasture syndrome: a comparison of different assays.Nephrol Dial Transplant 2006;21 (2): 397–401.
  8. Directions for Use EliA GBM.