我们及我们的关联方等通过运用Cookie等技术来为您提供您感兴趣的网站定制内容、识别访问者、保障安全登录和收集数据。点击“全部接受”以接受所有 cookie 并直接跳转至网站,或点击“管理设置”以查看 cookie 类型的详细说明,并选择是否在网站上接受某些 cookie。
各種不同病因的肝臟疾病可能會導致肝硬化以及肝臟移植的需要,但其往往具非特異性症狀之特徵,例如 黃疸、慢性疲勞 或腹痛。1,2 儘管相當罕見,自體免疫肝疾病為肝硬化的主要成因之一, 且其與非自體免疫性的肝疾病鑑別診斷 (如 病毒性肝炎) 能讓臨床醫師做出充分了解之治療判斷,並改善病患的生活品質。1-5
原發性膽道性膽管炎 (PBC) 和自體免疫性肝炎 (AIH) 為臨床上最重要的自體免疫肝疾病。1,2 PBC 之特徵為小膽管的慢性炎症及膽汁形成異常,其可能導致肝硬化和肝臟移植的需要。2,4 若發生 AIH,肝細胞的炎症反應可導致肝衰竭。1,6
PBC 和 AIH 的建議鑑別診斷包括:
若為抗 LKM-1 抗體,IFA 和固相檢測結果被認為是可互換的。1
一項科學研究證實,EliA™ M2 檢測具可比擬於 IFA 的靈敏度 (百分之 100) 和較佳的特異性 (百分之 98 對上 IFA 的 百分之 77)。8 EliA M2 檢測能讓您有信心、有效率地偵測 AMA/抗 M2 抗體。
一項比較研究當中, EliA™ LKM-1 檢測證實具較 IFA 更高之靈敏度 (百分之 72.8 對上百分之 69.1),分層特異性為百分之 94.8,以支援 AIH (第 2 型) 之診斷。9 EliA LKM-1 檢測可幫助臨床醫師在如此難以診斷且可導致肝硬化的疾病中做出準確診斷,其發病通常發生於孩童及年輕成人時期。10
EliA M2 和 EliA LKM-1 檢測可受益於 Phadia™ 實驗室系統的全自動功能。 不同於 IFA,具標準訓練之實驗室人員 皆可執行這些檢測,就如同您 Phadia 實驗室系統工作流程的一部分。當臨床上懷疑有 PBC 和 AIH 時,EliA M2 和 EliA LKM-1 檢測可自同一個病患樣本於同一時間執行。對於此類罕見檢測來說,Phadia™ 250 儀器和 Phadia™ 2500 系列及 Phadia™ 5000 系列的隨機存取功能,可幫助精簡化工作流程, 從而降低實驗室運作的衝擊。