我们及我们的关联方等通过运用Cookie等技术来为您提供您感兴趣的网站定制内容、识别访问者、保障安全登录和收集数据。点击“全部接受”以接受所有 cookie 并直接跳转至网站,或点击“管理设置”以查看 cookie 类型的详细说明,并选择是否在网站上接受某些 cookie。
Phadia 200 | Phadia 250 | Phadia 1000 | Phadia 2500 | Phadia 5000 | |
---|---|---|---|---|---|
Immu否CAP | 過敏 | 過敏 | 過敏 | 過敏 | 過敏 |
EliA | 自體免疫 |
自體免疫 | N/A | 自體免疫 | 自體免疫 |
系統說明 | 全自動密閉式免疫分析系統 | 全自動密閉式免疫分析系統 | 全自動密閉式免疫分析系統 | 全自動密閉式免疫分析系統 | 全自動密閉式免疫分析系統 |
處理 | 批次 | 連續 | 連續 | 連續 | 連續 |
最大流通量 | 每批次高達 96 個檢測結果 | 高達 60 個結果/小時 | 高達 240 個結果/小時 | 高達 480 個結果/小時 | 高達 960 個結果/小時 |
樣本類型 | 血清、血漿 | 血清、血漿 | 血清、血漿 | 血清、血漿 | 血清、血漿 |
樣本試管用於 含 10 個位置的樣本架 | 高 42-100mm 直徑 10-16mm |
高 50-110mm 直徑 10-17mm |
高 50-105mm 直徑 10-17mm |
N/A | N/A |
樣本試管用於 含 5 個位置的樣本架 | N/A | N/A | N/A | 高 70-105mm 直徑 10-17mm |
高 70-105mm 直徑 10-17mm |
樣本條碼類型 | 代碼 39、代碼 93、代碼 128、Codabar (NW-7)、COOP 2 of 5*、EAN-8、Industrial 2 of 5*、Interleave 2–5 *不適用於 Phadia 200 及 Phadia 1000。 Phadia 200 亦未以 EAN-8 進行條碼有效性檢查 |
代碼 39、代碼 93、代碼 128、Codabar (NW-7)、COOP 2 of 5*、EAN-8、Industrial 2 of 5*、Interleave 2–5 *不適用於 Phadia 200 及 Phadia 1000。 Phadia 200 亦未以 EAN-8 進行條碼有效性檢查 |
代碼 39、代碼 93、代碼 128、Codabar (NW-7)、COOP 2 of 5*、EAN-8、Industrial 2 of 5*、Interleave 2–5 *不適用於 Phadia 200 及 Phadia 1000。 Phadia 200 亦未以 EAN-8 進行條碼有效性檢查 |
代碼 39、代碼 93、代碼 128、Codabar (NW-7)、COOP 2 of 5*、EAN-8、Industrial 2 of 5*、Interleave 2–5 *不適用於 Phadia 200 及 Phadia 1000。 Phadia 200 亦未以 EAN-8 進行條碼有效性檢查 |
代碼 39、代碼 93、代碼 128、Codabar (NW-7)、COOP 2 of 5*、EAN-8、Industrial 2 of 5*、Interleave 2–5 *不適用於 Phadia 200 及 Phadia 1000。 Phadia 200 亦未以 EAN-8 進行條碼有效性檢查 |
樣本稀釋 | 過敏 自體免疫 |
過敏 自體免疫 |
N/A | 自體免疫 | 自體免疫 |
含量與凝塊偵測 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Reflex Test吋g | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
STAT 樣本 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 |
試劑 | 機體內可用的一般 ImmunoCAP 和 EliA 試劑。 以 ImmunoCAP 或 EliA 試劑分批裝填 | 機體內可用的一般 ImmunoCAP 和 EliA 試劑。 | 機體內可用的一般 ImmunoCAP 和 EliA 試劑。 | 機體內可用的一般 ImmunoCAP 和 EliA 試劑。 | 機體內可用的一般 ImmunoCAP 和 EliA 試劑。 |
校正類型 | 每個分析方法 (IgG、IgE、IgM、IgA) 皆有一條 Isotype 主曲線 | 每個分析方法 (IgG、IgE、IgM、IgA) 皆有一條 Isotype 主曲線 |
每個分析方法 (IgG、IgE、IgM、IgA) 皆有一條 Isotype 主曲線 |
每個分析方法 (IgG、IgE、IgM、IgA) 皆有一條 Isotype 主曲線 |
每個分析方法 (IgG、IgE、IgM、IgA) 皆有一條 Isotype 主曲線 |
校正穩定性 | 28 天臨床實驗室試劑用水 (CLRW,可用作為 I 級和 II 級純水)* | 28 天臨床實驗室試劑用水 (CLRW,可用作為 I 級和 II 級純水)* | 28 天臨床實驗室試劑用水 (CLRW,可用作為 I 級和 II 級純水)* | 28 天臨床實驗室試劑用水 (CLRW,可用作為 I 級和 II 級純水)* | 28 天臨床實驗室試劑用水 (CLRW,可用作為 I 級和 II 級純水)* |
沖洗液的純水要求 | 臨床實驗室試劑用水 (CLRW,可用作為 I 級和 II 級純水)* | 臨床實驗室試劑用水 (CLRW,可用作為 I 級和 II 級純水)* | 臨床實驗室試劑用水 (CLRW,可用作為 I 級和 II 級純水)* | 臨床實驗室試劑用水 (CLRW,可用作為 I 級和 II 級純水)* | 臨床實驗室試劑用水 (CLRW,可用作為 I 級和 II 級純水)* |
遠端疑難排除和支援 | Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity |
環境工作溫度 | 18–32 °C |
18–32 °C | 18–32 °C | 18–32 °C | 18–32 °C |
電力要求 | 110-240V 50/60Hz |
100 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V ±10% 50/60 Hz |
200 V, 220 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
尺寸 (高x寬x深) | 55 x 80 x 60 cm (22 x 32 x 24 吋) | 186x127x75 cm 含桌台 73x50x30 吋 |
215x183x105 cm 85x72x42 吋 |
195x411x135 cm 77x162x53 吋 |
195x619x135 cm 77x244x53 吋 |
重量 (空的) | 47 kg/ 104 lb. | 220 kg / 485 lb | 688 kg / 1516 lb | 2000 kg / 4409 lb | 3342 kg / 7367 lb |
Phadia 200 | Phadia 250 | Phadia 1000 | Phadia 2500 | Phadia 5000 |
---|
*臨床實驗室試劑用水 (CLRW) 可作為 II 級實驗室級純水;核定指引-第四版。
每日皆在全球各地實驗室證實其可靠性。數千個系統正在使用中,往往為叢集* 設定,輔助過敏和自體免疫疾病的診斷。
*叢集設定能讓數台 Phadia 儀器連成網絡,以一台 Phadia Prime 電腦進行操作。
** 聯繫您當地的 Thermo Fisher Scientific 代表以取得可用的 LAS 連線。
選擇您偏好的語言