Search Thermo Fisher Scientific
アンモニアは、EPA 規制で有害物質に分類されており、特徴的な強烈な臭いのある無色のガスです。窒素分子と水素分子の化合物であるアンモニアは易水溶性で、窒素含有化合物の分解により環境水中に入ります。
アンモニア測定に分光分析技術を使用する場合は蒸留手順を追加する必要がありますが、イオンクロマトグラフィー(IC)では 1 回でアンモニアと無機陽イオンを測定できます。
米国では、排水規制でアンモニウム陽イオン(NH4)の測定が義務付けられています。ヨーロッパと日本では、排水と飲料水のいずれでもアンモニアが監視されています。
アプリケーションノート | サンプル | MDL | IC カラム |
---|---|---|---|
イオンクロマトグラフィーによる環境水中の無機陽イオンおよびアンモニウムの測定(英語)(AN 141) | 飲料水、廃水 | 1.23 mg/L | Dionex IonPac CS16 カラム |
炭酸水素ナトリウム中のアンモニア測定(英語)(AN 1073) | 炭酸水素ナトリウム | 0.001 mg/L | Dionex IonPac CS16 カラム |
アデノシン中のアンモニアのイオンクロマトグラフィーアッセイ(英語)(AN 1072) | アデノシン | 0.001 mg/L | Dionex IonPac CS12A カラム |
タバコ煙中のアンモニアの測定(英語)(AN 1054) | タバコ煙 | 0.003 mg/L | Dionex IonPac CS19 カラム |