Search Thermo Fisher Scientific
BPC はすぐに使えるシングルユースのフレキシブルなコンテナシステムであり、通常バイオ医薬品産業において重要な滅菌リキッドハンドリングアプリケーションで使用されます。
BPC システムは、従来のステンレス製システムの代替品として使用できるコスト効率の良い製品です。このシステムには新設計のアプローチが採用されており、工場の作業現場での生産効率向上に役立てています。BPC のコンポーネントは、生物製剤の生産のあらゆる段階において、さまざまな高性能システムに容易に統合することができます。
BPC には、以下に示されている Thermo Scientific 2D Labtainer、3D Productainer BPC、そしてタンクライナーの 3 タイプがあります。その他にも、特殊な用途や、バイオプロセス用装置で使用される、特別仕様の BPC もあります。
50 mL ~ 50 L という小容量のシンプルな BPC に使用します。Labtainer は、2 枚のフィルムの周囲が熱融着された枕型のチャンバーです。ポートは端部またはチャンバーのフィルムパネルの一方の面に熱融着されています。
このデザインは大容量の複雑な BPC に使用します。4 枚のフィルムが熱融着された四角形の筒状のチャンバーです。50 L ~ 5000 L のサイズのチャンバーには上部と下部にポートを設けるオプションも可能で、チャンバーの構造をより複雑にできます。
このデザインは、混合や廃液回収などの非滅菌操作に使用されます。このシステムでは、タンク洗浄が不要となり、操作時間の短縮が可能です。タンクライナーは、Thermo Scientific ドラムおよび円筒型タンクとともに使用するために最適化されています。
BPC チャンバーの主要コンポーネントは、チューブをチャンバーに取り付けるためのポートです。チャンバーのタイプに応じて、いくつかのポートデザインがあります。
BPC チャンバーとそのコンポーネントはすべて、当社の製造施設内の ISO クラス 7 クリーンルームで製造されています。その後、BPC チャンバーに他のコンポーネントが取り付けられて、BPC が完成します。BPC の組み立ては、生物製剤またはワクチンの製造ワークフローにおけるあらゆる操作に対応する、カスタマイズされた BPC アセンブリを製造する工程です。Thermo Scientific 液体トランスファーアセンブリも、BPC システムを補完するシステムの一つです。最終的な組み立ては、同じ条件に調節された環境で行われ、同一レベルの品質となるように完成されます。
BPC の各ロットは、製品仕様と照らし合わせて 100%目視で点検され、個別の二つの外装ダストカバーで包装および密閉されます。このの作業も、ISO クラス 7 クリーンエリアで行われます。その後、製品名とロット番号を記載した丈夫なボール箱に包装を入れます。
Thermo Scientific のフィルムは、バイオプロダクションの工程における最も厳しい要件に応えられるように設計されています。
BPC には、以下に示されている Thermo Scientific 2D Labtainer、3D Productainer BPC、そしてタンクライナーの 3 タイプがあります。その他にも、特殊な用途や、バイオプロセス用装置で使用される、特別仕様の BPC もあります。
50 mL ~ 50 L という小容量のシンプルな BPC に使用します。Labtainer は、2 枚のフィルムの周囲が熱融着された枕型のチャンバーです。ポートは端部またはチャンバーのフィルムパネルの一方の面に熱融着されています。
このデザインは大容量の複雑な BPC に使用します。4 枚のフィルムが熱融着された四角形の筒状のチャンバーです。50 L ~ 5000 L のサイズのチャンバーには上部と下部にポートを設けるオプションも可能で、チャンバーの構造をより複雑にできます。
このデザインは、混合や廃液回収などの非滅菌操作に使用されます。このシステムでは、タンク洗浄が不要となり、操作時間の短縮が可能です。タンクライナーは、Thermo Scientific ドラムおよび円筒型タンクとともに使用するために最適化されています。
BPC チャンバーの主要コンポーネントは、チューブをチャンバーに取り付けるためのポートです。チャンバーのタイプに応じて、いくつかのポートデザインがあります。
BPC チャンバーとそのコンポーネントはすべて、当社の製造施設内の ISO クラス 7 クリーンルームで製造されています。その後、BPC チャンバーに他のコンポーネントが取り付けられて、BPC が完成します。BPC の組み立ては、生物製剤またはワクチンの製造ワークフローにおけるあらゆる操作に対応する、カスタマイズされた BPC アセンブリを製造する工程です。Thermo Scientific 液体トランスファーアセンブリも、BPC システムを補完するシステムの一つです。最終的な組み立ては、同じ条件に調節された環境で行われ、同一レベルの品質となるように完成されます。
BPC の各ロットは、製品仕様と照らし合わせて 100%目視で点検され、個別の二つの外装ダストカバーで包装および密閉されます。このの作業も、ISO クラス 7 クリーンエリアで行われます。その後、製品名とロット番号を記載した丈夫なボール箱に包装を入れます。
Thermo Scientific のフィルムは、バイオプロダクションの工程における最も厳しい要件に応えられるように設計されています。
50 L、500 L、3,000 L、5,000 Lの4タイプ展開しており、すべてのスケールで優れた細胞培養性能を有するシングルユースバイオリアクターです。
Access a targeted collection of scientific application notes, case studies, posters, white papers and more for bioprocessing: