Search Thermo Fisher Scientific
細胞骨格は、細胞の足場としての役割に加え、オルガネラ輸送、細胞分裂、運動、およびシグナリングにも関与しており、細胞の健康と疾患プロセスにおいて重要です。細胞骨格染色は、方向付けや共局在に関する生細胞および固定化細胞の蛍光イメージングにおける基準マーカーとして日常的に用いられています。また細胞骨格の研究には、細胞骨格サブクラスと反応する幅広い色素コンジュゲートおよび蛍光タンパク質が一般的に使用されています。細胞骨格のアクチン、タリン、またはチューブリンのイメージングには4 つの異なる Invitrogen テクノロジーが日常的に使用されています。
CellLight 試薬は、生細胞のアクチン、チューブリン、またはタリンをラベルするように設計されており、細胞骨格のダイナミクスを追跡することが可能です。CellLight タンパク質は、生細胞または固定化細胞における共局在研究のマルチプレックス解析において、他の蛍光プローブと使用できます。これらの ready-to-use 製品は、β アクチン(41.8 kDa)の N 末端、β チューブリンの N 末端(49.8 kDa)、またはタリン(40 kDa)の C 末端を標的とする蛍光融合タンパク質を発現します。CellLight 試薬はトランスフェクションステップをシンプル化し、毒性または化学的破壊を最小限に抑えた細胞染色試薬として機能します。
ファロイジンは二環性ペプチドであり、蛍光色素とコンジュゲートさせることで固定化細胞や透過処理細胞のアクチン標識に使用できます。Alexa Fluor 色素とファロイジンの蛍光コンジュゲートは、全スペクトル範囲にわたる明るいシグナルと光安定性から、多くのアプリケーションにおいて好ましい F-アクチン染色試薬です。ファロイジンコンジュゲートは、ファロトキシンとアクチンサブユニット 1:1 のストイキオメトリーで大小のアクチンフィラメントに結合しますが、G-アクチンモノマーには結合しないためパラフィン包埋切片には適していません。
タキソール/パクリタキセルおよびタキソテール/ドセタキセルコンジュゲートは重合チューブリンを強く染色するため、生細胞の細胞骨格挙動のエンドポイントアッセイに使用されます。この方法はチューブリンダイナミクスの安定性や細胞分裂などの細胞機能に干渉するため、通常、ダイナミックセルイメージングには使用されません。Tubulin Tracker Green reagent(パクリタキセルコンジュゲート)および Tubulin Tracker Deep Red reagent(ドセタキセルコンジュゲート)は生細胞の細胞膜を通過し、重合チューブリンを特異的に染色します。染色は細胞の固定化処理中に失われます。
異なるアプリケーションにおけるアクチンおよびチューブリン検出のために、マウス一次抗体を幅広く提供しています。イメージングアプリケーションでは、固定化細胞や凍結組織切片、あるいはパラフィン包埋切片にも抗体を使用できます。
リードアウト |
蛍光融合タンパク質の発現
| ||
---|---|---|---|
範囲 |
β アクチン
|
β チューブリン
|
タリン
|
一般的なフィルターセット | FITC | FITC | FITC |
標識 | GFP | GFP | GFP |
励起/発光(nm) | 488/520 | 488/520 | 488/520 |
S/N 比 | ![]() | ![]() | ![]() |
光安定性 | ![]() | ![]() | ![]() |
文献目録 | |||
マルチプレキシング |
Yes
|
Yes
|
Yes
|
生細胞 |
Yes
|
Yes
|
Yes
|
固定細胞 |
No
|
No
|
No
|
固定可能 |
Yes
|
Yes
|
Yes
|
プラットフォーム |
イメージング
|
イメージング
|
イメージング
|
フォーマット |
1 mL
|
1 mL
|
1 mL
|
製品番号 |
リードアウト |
蛍光融合タンパク質の発現
| ||
---|---|---|---|
範囲 |
β アクチン
|
β チューブリン
|
タリン
|
一般的なフィルターセット | TRITC | TRITC | TRITC |
標識 | RFP | RFP | RFP |
励起/発光(nm) | 555/584 | 555/584 | 555/584 |
S/N 比 | ![]() | ![]() | ![]() |
光安定性 | ![]() | ![]() | ![]() |
文献目録 | |||
マルチプレキシング |
Yes
|
Yes
|
Yes
|
生細胞 |
Yes
|
Yes
|
Yes
|
固定細胞 |
No
|
No
|
No
|
固定可能 |
Yes
|
Yes
|
Yes
|
プラットフォーム |
イメージング
|
イメージング
|
イメージング
|
フォーマット |
1 mL
|
1 mL
|
1 mL
|
製品番号 |
リードアウト |
光褪色耐性の安定なシグナルによる高性能な蛍光標識
|
従来の蛍光標識
| |||
---|---|---|---|---|---|
範囲 |
F-アクチン
| ||||
一般的なフィルターセット | DAPI | DAPI | FITC | TRITC | TRITC |
標識 | Alexa Fluor 350 | Alexa Fluor 405 | Alexa Fluor 488 | Alexa Fluor 555 | ローダミン |
励起/発光(nm) | 346/442 | 405/450 | 496/519 | 555/565 | 540/565 |
S/N 比 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
光安定性 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
文献目録 | |||||
マルチプレキシング |
Yes
| Yes |
Yes
|
Yes
|
Yes
|
生細胞 |
No
| No |
No
|
No
|
No
|
固定細胞 |
Yes
| Yes |
Yes
|
Yes
|
Yes
|
固定可能 |
Yes
| Yes |
Yes
|
Yes
|
Yes
|
プラットフォーム |
イメージング
| イメージング |
イメージング
|
イメージング
|
イメージング
|
フォーマット |
300 units
| 300 units |
300 units
|
300 units
|
300 units
|
製品番号 | A30104 |
Alexa Fluor Plus 750 ファロイジン | ||||
---|---|---|---|---|
リードアウト |
光褪色耐性の安定なシグナルによる高性能な蛍光標識
| |||
範囲 |
F-アクチン
| |||
一般的なフィルターセット | Texas Red | Cy5 | Cy5.5 | Cy7 |
標識 | Alexa Fluor 594 | Alexa Fluor 647 | Alexa Fluor 680 | Alexa Fluor 750 |
励起/発光(nm) | 590/617 | 650/665 | 679/702 | 758/784 |
S/N 比 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
光安定性 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
文献目録 | ||||
マルチプレキシング |
Yes
|
Yes
|
Yes
| Yes |
生細胞 |
No
|
No
|
No
| No |
固定細胞 |
Yes
|
Yes
|
Yes
| Yes |
固定可能 |
Yes
|
Yes
|
Yes
| Yes |
プラットフォーム |
イメージング
|
イメージング
|
イメージング
| イメージング |
フォーマット |
300 units
|
300 units
|
300 units
| 300 units |
製品番号 |
リードアウト |
生細胞染色
| 生細胞染色 |
---|---|---|
ターゲット |
β チューブリン
| β チューブリン |
一般的なフィルターセット | FITC | Cy5/Deep Red |
標識 | Oregon Green | Deep Red フルオロフォア |
励起/発光(nm) | 494/522 | 652/669 |
S/N 比 | ![]() | ![]() |
光安定性 | ![]() | ![]() |
文献目録 | ||
マルチプレキシング |
Yes
|
Yes
|
生細胞 |
Yes
|
Yes
|
固定細胞 |
No
|
No
|
固定可能 |
No
|
No
|
プラットフォーム |
イメージング
|
イメージング
|
フォーマット |
1 キット
|
1 キット
|
製品番号 |