Search Thermo Fisher Scientific
抗体ラべリングの方法を拡大します
Life Technologiesは、蛍光強度の高いAlexa Fluor®色素、 Qdots®、R-phycoerythrin(R-PE)、またはビオチンを用いて、10 μg未満から1 mg までのIgG抗体を直接標識するためのMolecular Probes® ラベリングキットを数多く取り揃えております。
直接ラベリングされた抗体は、1回の染色実験に一種類以上の同種抗体を使用する事を可能にします。ご使用になるアプリケーションに最適化された従来のラベリング試薬、または新たなクリックケミストリーテクノロジーを利用した部位特異的なラベリングをご利用いただけます。
![]() | <1–20 µg | ![]() | <100 µg SiteClick™ Labeling Technology は、IgG抗体の重鎖のみを特異的にラベルし、抗原結合部位が目的の抗原ターゲットと確実に結合できるようにします。この標識部位選択性は、アイソタイプおよび宿主動物種を問わず基本的に全てのIgG抗体に存在する糖鎖部位を標識のターゲットとすることによって成り立っています。SiteClick™でラベルした抗体は、ラベルの種類によってフローサイトメトリー、蛍光イメージング、またはウェスタンブロットの検出に使用できます。 |
![]() | 10–20 µg APEX™ Antibody Labeling Kitは、ごく少量のIgG抗体に蛍光標識を共有結合させるための効率よく、簡便かつ確実な手法であり、安定化タンパク質およびアミン含有バッファーを含む夾雑物の存在下で使用可能です。 | ![]() | 10–100 µg Microscale Protein Labeling Kit は少量の精製タンパク質(MW:12 ~150 kDa)を、明るく光安定生の高いAlexa Fluor®色素またはハプテンであるビオチン-XXで簡単に標識できます。 | |
![]() | 100 µg Molecular Probes® Antibody Labeling Kit でモノクローナル抗体およびポリクローナル抗体を直接標識すると、二次抗体使用で一般的に見られるバックグラウンド染色を抑え、一度の実験で2種類以上の同種抗体を使用することができます。 | ![]() | 1 mg 弊社のProtein Labeling Kit は、2時間で簡単に、大量のIgGを蛍光色素またはハプテンで安定的にラベリングできます。 | |
![]() | 0.5–3 mg SAIVI™ Rapid Antibody Labeling Kit は、近赤外(NIR)AlexaFluor®色素を用いて標識度( degree of labeling ;DOL)をコントロールするための厳しい要件を満たすよう独自に設計された製品です。 |
リソース | |
研究ツール | オンライン ウェブセミナー |