ラボやヘルスケア環境、およびお客様が扱うサンプルの厳しい要件をサポートするための設計。
当社のポートフォリオはラボ専用の低温保存装置の製造に関して70年以上の経験があり、卓越した性能、エネルギー効率、および利便性の実現をサポートする革新的なフリーザー設計と高度な冷却技術を取り入れています。 
当社は、ラボや医療施設が直面する特有の課題や、そこで保存する非常に貴重で、多くの場合代替がきかない生物学的サンプルの高い価値を理解しています。 当社の幅広いラボ用フリーザーをご覧ください。お客様の要件に最適な機能や構成が見つかります。すべての製品は、サーモフィッシャーサイエンティフィックの卓越した信頼性と耐久性を備えています。
もっとも繊細なアプリケーションに適した高精度の性能
ラボ用冷蔵庫の機能
高エネルギー効率かつ持続可能
当社のラボ用フリーザー製品ラインで持続可能性を容易に実現できます。当社は、Energy Star認定済みモデルを多数提供しています。これらのモデルはごみ廃棄施設への廃棄がゼロの当社工場で製造されており、米国環境保護庁の重要新規代替品政策(SNAP)、欧州連合のF-Gasコンプライアンスなど、世界中の持続可能性目標をサポートすることが認証されています。 
アプリケーションに応じた性能
当社のラボ用フリーザーは、お客様のアプリケーションやラボ要件の正確なニーズにしたがって、卓越した性能を提供するように設計されています。保存するサンプル用に特別に設計されたフリーザーをお選びください。
高度な冷却技術
コンプレッサー技術の革新により、温度安定性の向上、省エネルギー、および大幅な運転寿命の延長を実現しています。適応制御と迅速なドア開放回復機能を備えた可変駆動コンプレッサーは、フリーザーの冷却技術の飛躍的な向上を意味します。
安心できるサンプル保護
当社の低温保存装置は、お客様の貴重なサンプルやラボ材料の保護を第一に考えて設計されています。接続機能やリモートモニタリング機能が搭載されているため、フリーザーが仕様の範囲内で動作しており、サンプルの完全性が24時間365日保証されていることに対して、さらなる安心感を得られます。
最適化された保存構成
お客様の特有のアプリケーションに対応するように熟考された機能は、ラボ用フリーザーの設計に対する当社の目的適合アプローチに顕著に現れています。たとえば、当社の酵素用フリーザーには酵素保存容器があり、血液バンク用フリーザーは90度でストップする自動閉口ドアを装備しているため、在庫確認の重労働に対応します。
使いやすさ
当社のフリーザーは静かな運転音、直感的に操作できて見やすい制御、ソフトタッチハンドル、バランスのとれたドア、およびその他の人間工学に基づいた設計が特徴であるため、一般的な性能特性とは一線を画します。Thermo Scientificのフリーザーは、非常に多忙でもっとも困難なラボ環境に対応するよう、使いやすさと信頼性を兼ね備えています。