Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Multiskan SkyHigh吸光マイクロプレートリーダーは、ほぼすべての吸光測定研究アプリケーション、特にDNA、RNA、およびタンパク質の分析や濁度測定において便利かつ簡単に使用できるよう設計された紫外可視吸光マイクロプレートリーダーです。Multiskan SkyHighシステムはさまざまな構成で提供されているため柔軟で、幅広いニーズに適合します。タッチスクリーンモデルは、装置をスタンドアローンとして使用したり、もしくはThermo Scientific SkanIt PCソフトウェアと組み合わせたりして使用できる柔軟性を提供します。SkanItソフトウェアのみで操作するMultiskan SkyHighモデルは、すべての操作をPCで行うユーザーに最適です。モデルによってはキュベット読取り機能も搭載しています。Thermo Scientific Multiskan SkyHighマイクロプレートリーダーは選択可能なさまざまなオプションを備え、また幅広いアプリケーションに対応できるため、ラボの最大限の活用に役立ちます。
Multiskan SkyHigh吸光マイクロプレートリーダーは、すべてのマイクロプレートリーダーに共通する特長に加え、以下を提供します。
少量サンプルの迅速測定
当社のµDropおよびµDrop Duo Plateは、少量のサンプルを迅速に測定するよう設計されています。最大32のサンプルを同時に分析でき、サンプルをすばやく簡単に拭き取って連続的に測定できます。
Thermo Fisher ConnectおよびMicrosoft OneDrive
クラウドベースのThermo Fisher ConnectおよびMicrosoft OneDriveの機能により、タッチスクリーンモデルではリモートでデータにアクセス、管理、および共有できます。
SkanItソフトウエア
SkanItソフトウエアはMultiskan SkyHigh吸光マイクロプレートリーダーのコントロールに使用でき、視覚的なワークフロー、簡単なデータ解析、およびエクスポート機能により、機器機能の最適な使用をサポートします。
柔軟性
次の3種類の構成で提供しています:1)タッチスクリーン、2)キュベットおよびタッチスクリーン、3)SkanIt PCソフトウエアのみで操作。
迅速な動作
ウェルの全スペクトル(200~1,000 nm)を10秒未満で取得し、96ウェルマイクロプレートを6秒で読み取ります。
|
| ![]() | ![]() | ||
| Multiskan SkyHigh | Multiskan SkyHigh、タッチスクリーン搭載 | Multiskan SkyHigh、タッチスクリーンおよびµDrop Duoプレート搭載 | Multiskan SkyHigh、タッチスクリーンおよびキュベット搭載 | Multiskan SkyHigh、タッチスクリーン、キュベット、およびµDrop Duoプレート搭載 |
SkanItソフトウエア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
タッチスクリーン※ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
キュベット読取り機能 |
|
|
| ✓ | ✓ |
µDrop Duo Plate |
|
| ✓ |
| ✓ |
※ クラウドベースのThermo Fisher ConnectおよびMicrosoft OneDriveの機能にアクセスできます。ローカルエリアネットワークに接続できます。
Multiskan SkyHighマイクロプレートリーダーの一般的な仕様
技術仕様 | 概要 |
波長選択 | モノクロメーター |
光源 | キセノンフラッシュランプ |
測定波長領域 | 200~1,000 nm、1 nm間隔 |
読取り範囲 | 最大4吸光ユニット |
帯域 | <2.5 nm |
直線性(450 nm)※ | 0~2.5 Abs、2% |
正確性(450 nm)※ | 1.0% + 0.003 Abs(0~2.0 Abs)、2.0% (2.0~2.5 Abs) |
精度(450 nm)※ | SD <0.003 AbsまたはCV <1.0% |
プレート | 6~48、96、および6~384ウェルプレート※3、Thermo Scientific µDrop Plate |
キュベット | サイズ(奥行きx幅x高さ):40~58 x 12.5 x 12.5 mm ビーム中央の高さ8.5 mm ビーム径≥2 mm |
測定速度 (A1から始まりA1に戻るまで) | 96ウェルプレートで6秒 384ウェルプレートで10秒 |
プレート振盪 | 直線 |
スペクトルスキャン速度 | 200~1,000 nmで10秒、1 nm間隔 |
インキュベーション範囲 | 周囲温度+2℃~45℃ |
一般仕様 | |
---|---|
ユーザーインターフェース | スタンドアローンとして使用する場合:7インチタッチスクリーンディスプレイ PCで操作する場合:Thermo Scientific SkanItソフトウェア |
接続 | PC用USB Bポート1つ イーサネットポート1つ デバイス(USBメモリデバイスおよびWi-Fiドングル)用USB Aポート3つ |
電源 | 100~240 V(50/60 Hz) |
最大消費電力 | <110 W |
省電力モード時消費電力※2 | 7 W |
サイズ(奥行きx幅x高さ) | 265 x 295 x 445 mm(10.4 x 11.6 x 17.5インチ) |
重量 | 実質重量:10.6~11.5 kg、モデルによって異なる |
※1 96ウェル平底マイクロプレート、および4 mmビーム径の石英セミミクロキュベットを使用した場合の仕様。
※2 タッチスクリーンモデルの場合。
※3 フタを含めたプレートの最大高さは19.5 mmです。
研究用途にのみ使用できます。診断目的には使用できません。