Search Thermo Fisher Scientific
ClipTipピペットシステムは、正確性とピペッティング作業のしやすさを向上させるように設計された革新的なツールです。独自のClipTip技術を備えたこのシステムは、チップの安全な取り付けを可能にし、チップの取り外しやサンプル損失のリスクを低減します。人間工学に基づいた設計により、長時間の使用でも快適なピペッティングが保証されます。この革新的なシステムは、正確性、信頼性、ユーザーの快適性を向上させ、幅広いアプリケーションで優れた結果を提供します。
ClipTipシステム | 摩擦によるシーリングシステム |
![]() |
![]() |
チップを所定の位置に確実に保持するメカニズム設計のクリップを使用できます。この技術により、チップが外れるリスクがなくなり、サンプル損失や汚染の可能性が低減します。 |
ピペットチップとピペットノズルの間にしっかりとフィットします。チップは、フリクションシールを形成するまでノズルに押し付けられます。チップを取り付けるには、力の加減が必要であり、結果の一貫性が損なわれる可能性があります。 |
操作に関係なくすべてのチャンネルで正確なサンプル容量
2つの96ウェルマイクロプレートに分注後の一般的チップ(a)およびClipTipチップ(b)。ClipTipピペットチップはすべてのチャンネルで気密性を持ち、分注量のばらつきは、従来のフリクションシステムに比べ、 68%軽減されます。チップの取り付けに要する力は3.8 kgです。
一般的なチップ(a) | ClipTip チップ(b) |
アプリケーションノートをダウンロード |
|
より安全かつ快適なピペッティング
すべての人間工学的要素が組み合わさったとき、ピペッティングは快適かつ安全で楽しい作業になります。チップの装着に必要な力の測定で得られた平均結果。エラーバーはその標準偏差を示します。
![]() | ![]() |
E1-ClipTipピペットのチップの装着に必要な力は、テストした他のチップ間隔調整可能ピペットと比べ最大87%低減されています。 | E1-ClipTipイコライザ電動ピペットのチップを取り外しに要する力はテストされた他のチップ間隔調整可能ピペットに比べて最大で93%低くなっています。 |
*テストはE1-ClipTip Equalizerピペットで行いました
E1-ClipTip Equalizerピペットで最大80%の時間短縮。
サンプル移送が簡単になりました。マニュアルピペッティングを脱却してチップ間隔調節可能なE1-ClipTip Equalizerピペットを使うことで、1回のピペッティング操作で異なるラボウェア中の多数のサンプルを一挙に移送させることができます。
ClipTipピペッティングシステム
F1-ClipTipマニュアルピペット |
E1-ClipTipピペット |
E1-ClipTipイコライザ電動ピペット |
---|---|---|
全てのチャンネルを完全に密閉し、チップがピペットにしっかりとクリップされます。一貫性のある再現性の高いピペッティングをサポートします。 | 正確かつ効率的な液体の取り扱いを実現できるように設計され、ボタンを押すだけで正確な分注量をサポートする電子制御システムを備えています。ClipTipテクノロジーが、漏れのないサンプルの吸引と排出を可能にします。 | チップ間隔を調整可能にすることで、さまざまなラボウェアフォーマット間で複数のサンプルを移送できるように設計されており、マニュアルピペットと比較して時間と労力を節約できます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
マルチチャンネルピペット 容量可変シングルチャンネル 容量固定シングルチャンネル
|
電動マルチチャンネルピペット (0.5-1250 µl) |
(6または8チャネル、12チャネル) |
For Laboratory Use. It is the customer’s responsibility to ensure that the performance of the product is suitable for customers’ specific uses or applications.