Search Thermo Fisher Scientific
Applied Biosystems SeqStudioジェネティックアナライザは、低スループットで使いやすく便利なベンチトップシステムで、ゴールドスタンダードであるキャピラリー電気泳動によるサンガーシーケンスとフラグメント解析をワンクリックで素早く実行します。サンプルをロードし、オールインワンカートリッジをセットするだけで解析が開始されます。
SeqStudioは、de novo変異、ターゲット、プラスミドサンガーシーケンス、CRISPR-Cas9ゲノム編集確認、細胞株認証、一塩基多型(SNPs)の検出など、幅広いアプリケーションを利用できます。また、セットアップも簡易で、準備は数分で完了します。SeqStudioジェネティックアナライザは、データ品質、操作性、サービス、サポートを手頃な価格で提供します。
より多くのスループットをご希望の場合、当社のSeqStudio Flexジェネティックアナライザもご覧ください。サンガーシーケンスやフラグメント解析をSeqStudioと同様に優れた操作性と柔軟性で行うシステムで、さらに多くのスループットを実施可能です。
SeqStudioジェネティックアナライザは、性能や品質に妥協することなく、シンプルで低価格なサンガーシーケンスとフラグメント解析を全てのユーザーに提供します。
サンプルをセットし、カートリッジを挿入するだけで解析を開始します。セットアップやメンテナンスの専門技術は必要ありません。
最短30分でランが完了します。
シングルポリマーシステムにより、サンガーシーケンスとフラグメント解析のサンプルを再構成することなく、同じプレート上で同じワークフローでランできます。
直感的な操作が可能なタッチスクリーンインターフェースは、サンプルマッピング、プレートリンク、ランのセットアップを簡素化し、お好みのフォーマットで結果を表示します。
Thermo Fisher Connectはクラウドベースのプラットフォームで、いつでもどこでもランを管理できます。
一次および二次解析ソフトウエアモジュールは、ダウンロードもしくは、Thermo Fisher Connectから入手できます。
オプションのセキュリティ、監査、電子署名(SAE)ソフトウエアモジュールは、電子データの整合性を継続的に証明します。
すべてのSeqStudioでは、オンサイトで受けられるSmartStartオリエンテーショントレーニングコースが提供され、わずか1日のトレーニングで迅速に運用を開始できます。
サンガーシーケンスはシーケンス技術のゴールドスタンダードであり、高い精度、ロングリード機能、そして多くの研究分野で多様なアプリケーションをサポートする柔軟性を提供します。同様にDNAフラグメント解析は、ジェノタイピング、バクテリア同定、植物スクリーニングや遺伝子発現プロファイリングまで、多くのアプリケーションを可能にします。
SeqStudioジェネティックアナライザで実行できるアプリケーションの例を以下に示します。その他のアプリケーション情報はSeqStudioアプリケーションページをご覧ください。
de novoサンガーシーケンシング | ターゲットサンガーシーケンシング |
プラスミドシーケンシング | がん研究 |
微生物種の同定 | 次世代シーケンシング(NGS)解析の確認 |
CRISPR-Cas9ゲノム編集解析 | ヒト細胞株認証 |
一塩基多型(SNP)ジェノタイピング | ヒトのコピー数多型(CNV)解析 |
DNAメチル化解析 | 低レベルの体細胞変異の検出と解析 |
マイクロサテライト不安定性(MSI)分析 | DNAリピート伸長 |
SARS-CoV-2同定 |
|
SeqStudioジェネティックアナライザは、同じワークフロー内でサンガーシーケンスとフラグメント解析の両方を同一プレート上で実行可能です。サンプルをバッチ処理する必要がなく、ラボのスケジュールを柔軟に組むことが可能なため、時間を最大限に活用できます。
当社は、サンガーシーケンスとフラグメント解析ワークフローのすべてのステップに対応する包括的な製品ポートフォリオを提供しています。 サンガーシーケンシングに対しては、DNAテンプレートの増幅、PCRクリーンアップ、サイクルシーケンシング、シーケンシングクリーンアップ、装置内消耗品、データ解析用の製品があります。フラグメント解析には、DNA抽出、PCR増幅、装置内消耗品、データ解析用の製品があります。
項目 | 内容 |
キャピラリ数 | 4 |
検出色素数 | 6 |
サンプルフォーマット | 96ウェルプレート、8連チューブ |
アプリケーション |
|
付属の二次解析ソフトウエア |
|
保証 | 付属(1年間) |
ラボでのアプリケーショントレーニング | 付属 |
お客様に最適なサービスプランをお選びください。当社の包括的なサービスプランにより、システムの稼働時間の最大化、修理コストと処理時間の削減、装置寿命の延長など、最高のパフォーマンスを継続的に実現可能です。予算、生産性、稼働率、規制要件に合わせて、さまざまなサービスオプションからお選びください。SeqStudioジェネティックアナライザの優れたサービスとサポートがお客様を支援します。
すべてのSeqStudioジェネティックアナライザには、1日のオンサイトSmartStartオリエンテーションが含まれており、迅速な稼働を実現します。フィールドアプリケーションサイエンティスト(FAS)が指導するこのインタラクティブなトレーニングで、装置の操作、メンテナンス、データ収集、解析ソフトウェア、クラウド接続、データトラブルシューティングなどの概要について説明します。
SeqStudioジェネティックアナライザは、出張費、作業費、部品代など必要経費をカバーする1年間の標準工場保証で保護されています。装置購入時に保証延長サービスをお申し込み頂けます。当社の優れたサービスプランに含まれる予防メンテナンス、事前装置モニタリング、迅速な対応により、ラボの円滑な運営を維持できます。
サービスプランの概要
サービス項目 | AB Maintenance (Plus)プラン | AB Assuranceプラン | AB Completeプラン |
現場対応時間 | 2営業日(目標)* | 2営業日(保証)* | 翌日(保証)* |
オンサイトの定期メンテナンス | ✓ | ✓ | ✓ |
リモート機器診断 | ✓ | ✓ | ✓ |
部品代、作業費、出張費 | 10% discount (US only) | ✓ | ✓ |
リモートサービスエンジニアへの優先的なアクセス |
| ✓ | ✓ |
再規格適合検査、事後計画メンテナンス(PM)、重要な修理 |
|
| ✓ |
フィールドアプリケーションサイエンティストによるトラブルシューティング |
|
| ✓ |
※地域によって対応時間は異なります
すべてのサービスプランには定期的計画メンテナンスと最新ソフトウエアのアップデートが含まれており、最適な信頼性を実現します。サービスプランでは、部品代、作業費、エンジニアの出張費が含まれるか、割引きがされるため、運用コストを予測できます。
SeqStudio ジェネティックアナライザの機器ハードエウア認証には、設置時認証(IQ)、運用認証(OQ)、機能性能検証(IPV)サービスが含まれます。当社の認証スペシャリストがお客様のパートナーとして、費用対効果が高く信頼できる認証サービスをタイムリーに提供します。これには信頼性の高い監査形式の文書が含まれ、SeqStudioジェネティックアナライザが規制要件を確実に満たすようサポートします。