Perché scegliere Thermo Fisher Scientific come partner per i test di Anemia Perniciosa?
Portfolio completo, interamente automatizzato
Con una specificità clinica eccezionalmente elevata, rispettivamente del 99,4% e dell'89,9%, abbinata a una sensibilità clinica del 51,9% e dell'81,0%, il test EliA™ del Fattore Intrinseco e il test EliA™ delle Cellule parietali, costituiscono il portfolio più avanzato e completamente automatizzato per supportare la diagnosi dell'Anemia Perniciosa.3
Risultati affidabili per rilevare in anticipo l'Anemia Perniciosa
Unendo la sensibilità e la specificità eccezionali del test EliA del Fattore Intrinseco e del test EliA delle Cellule Parietali, la sensibilità clinica aumenta fino al 91,1%, mantenendo la specificità all' 87%; ciò aiuta a posizionare il Paziente al primo posto e consente di analizzare un maggior numero di pazienti affetti da AP in tempi più brevi.3
Ottimizzato per semplificare il lavoro
Il test EliA del Fattore Intrinseco e il test EliA delle Cellule Parietali possono essere misurati da un campione in un'unica analisi e con gli stessi sistemi di laboratorio Phadia™ completamente automatizzati.